Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Phosphodiesterase Panel
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Le dosage de phosphodiestérase humaine Applied Biosystems™ TaqMan™ est une carte micro fluidique efficace et facile à utiliser pour l’analyse quantitative de l’expression génétique des gènes d’inflammation importants dans la découverte de médicaments. Ce produit est conçu avec 48 dosages d’expression génétique TaqMan™ mis en réseau dans 384 puits et est compatible avec un système de PCR en temps réel rapide Applied Biosystems 7900HT mis à niveau et vendu en boîtes de 4. Le dosage contient 43 dosages humains et cinq contrôles humains. Les gènes orthologues du panel humain se trouvent dans le panel de phosphodiestérase de rat, à deux exceptions près : Pde6g and Gdpd4 ne sont pas présents et deux contrôles supplémentaires (ARBP et Ywhaz) sont dans le panel de rat.
La puce est préformatée et répertoriée, économique, pratique et facile à utiliser sans nécessiter de robots coûteux. Les résultats sont reproductibles et cohérents entre les échantillons, les études et les laboratoires — Qualité de données identique entre les cartes et les lots — Même avec différents opérateurs.
La puce est préformatée et répertoriée, économique, pratique et facile à utiliser sans nécessiter de robots coûteux. Les résultats sont reproductibles et cohérents entre les échantillons, les études et les laboratoires — Qualité de données identique entre les cartes et les lots — Même avec différents opérateurs.
Spécification
Spécification
| Type | Panel de phosphodiestérase humain Array |
| Format | Carte microfluidique à 384 puits |
| Espèces | Humaine |
| Contenu et stockage | Chaque puits TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 2 µl. Les cartes doivent être stockées à 4°C. |
| Forme | Séché |
| Comprend | Dosage TaqMan pour une réaction de 2 ul |
| Modification interne de la sonde | MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’) |
| Marqueur ou colorant | FAM |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Quantité | 4 cartes |
| Afficher plus |