Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Protein Kinase, Fast 96-well
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
- Ces plaques à 96 puits sont préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique.
- Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple
- Le panel de dosages dans la plaque à 96 puits de voies de la kinase des protéines humaines TaqMan™ Array cible les kinases des familles de protéines-tyrosines kinases réceptrices (RPTK) et des familles de kinases Serine⁄Threonine
- Sont également inclus les gènes non kinases impliqués dans la transduction du signal et la médiation de l’interaction protéines-protéines, la régulation transcriptionnelle, le développement neural et l’adhérence cellulaire
Spécification
Spécification
| Type | Plaque Array |
| Format | Plaque à 96 matrices |
| Espèces | Humaine |
| Contenu et stockage | Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 10 µl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C. |
| Forme | Séché |
| Comprend | Dosage TaqMan pour une réaction de 10 ul |
| Modification interne de la sonde | MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’) |
| Marqueur ou colorant | FAM |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Quantité | 1 plaque à 96 puits |
| Afficher plus |