Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human SMAD Signaling Network
Code produit 10350495 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 plaque standard
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10350495 1 plaque standard 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10350495 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4414184
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    173.55€ / 1 kits
    Économisez 93.45€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Contient 92 dosages sur les gènes associés aux réseaux de signalisation SMAD et 4 dosages pour les gènes de contrôle endogènes candidats.
  • Ces plaques à 96 puits sont préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique.
  • Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type Plaque Array
    Format Plaque à 96 matrices
    Espèces Humaine
    Contenu et stockage Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 20 µl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C.
    Forme Séché
    Comprend Dosage TaqMan pour une réaction de 20 ul
    Modification interne de la sonde MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’)
    Marqueur ou colorant FAM
    Gamme de produits TaqMan
    Quantité 1 plaque standard
    Vitesse de réaction Étalon
    Catégorie de recherche Cycle cellulaire & prolifération, apoptose, transduction de signaux, voie(s) liée(s) aux biomarqueurs, développement, matrice extracellulaire & adhérence cellulaire, immunologie, oncologie