Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Sperm Motility
Code produit 10004934 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 plaque standard
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10004934 1 plaque standard 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10004934 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4414185
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    173.55€ / 1 kits
    Économisez 93.45€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Motilité du sperme humain TaqMan™ Array
Ces plaques à 96 puits sont préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique. Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple. La plaque à 96 puits de sperme humain TaqMan™ Array contient 92 dosages pour les gènes associés à la motilité du sperme et 4 dosages pour les gènes de contrôle endogènes candidats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Plaque Array
Format Plaque à 96 matrices
Espèces Humaine
Contenu et stockage Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 20 µl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C.
Forme Séché
Comprend Dosage TaqMan pour une réaction de 20 ul
Modification interne de la sonde MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’)
Marqueur ou colorant FAM
Gamme de produits TaqMan
Quantité 1 plaque standard
Vitesse de réaction Étalon
Catégorie de recherche Transduction des signaux, reproduction, développement