Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Stem Cell Pluripotency, Fast 96-well
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Ces plaques à 96 puits sont préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique. Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple. Le panel de dosages contenu dans la plaque de pluripotence de cellules souches humaines à 96puits TaqMan™ Array a été sélectionné en collaboration avec l’Initiative internationale sur les cellules souches (2007 Nature Biotechnology. 25:803-816). Les dosages ciblent les gènes qui sont validés comme marqueurs pour la caractérisation de l’identité des cellules souches embryonnaires humaines et qui évaluent les variations entre les isolats de cellules souches embryonnaires. Les gènes sont inclus en fonction des critères suivants : 1) Expression dans les cellules cancéreuses embryonnaires humaines, les cellules germinales primordiales ou les cellules souches embryonnaires humaines ; 2) Rôle connu dans la conservation de la pluripotence dans les cellules souches embryonnaires ; 3) Identification dans les expériences basées sur des microarrays comme étant corrélées avec l'état des cellules souches. Afin d’identifier les cellules ayant quitté l’état pluripotent, nous avons également inclus des gènes dont l’expression est caractéristique de lignées de différenciation spécifiques dans l’embryon post-implantation et les tissus matures.
Spécification
Spécification
| Type | Plaque Array |
| Format | Plaque à 96 matrices |
| Espèces | Humaine |
| Contenu et stockage | Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 10 µl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C. |
| Forme | Séché |
| Comprend | Dosage TaqMan pour une réaction de 10 ul |
| Modification interne de la sonde | MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’) |
| Marqueur ou colorant | FAM |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Quantité | 1 plaque à 96 puits |
| Afficher plus |