Learn More
Applied Biosystems™ Panel de pluripotence de cellules souches humaines TaqMan™ Array
Code produit 11620119 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 cartes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11620119 4 cartes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11620119 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4385344
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2130.00€
    1384.50€ / 1 pièces
    Économisez 745.50€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Panel de pluripotence de cellules souches humaines TaqMan™ Array
Le dosage de pluripotence de cellules souches humaines Applied Biosystems™ TaqMan™ est une carte micro fluidique efficace et facile à utiliser pour la caractérisation des cellules souches non différenciées ou de leurs dérivés différenciés. Ce panel de signature génétique contient 90 gènes bien définis validés comme marqueurs pour la pluripotence, ainsi que 6 contrôles endogènes. Le format de la puce TaqMan permet d’exécuter entre 1 et 4 réplicats en parallèle par réseau. Ce produit est vendu par boîtes de 4 cartes.
Le dosage de pluripotence de cellules souches humaines contient un ensemble bien défini de marqueurs d’expression génétique validés pour caractériser l’identité des cellules souches embryonnaires humaines (ES) et évaluer les variations phénotypiques entre les isolats de cellules souches embryonnaires. La teneur en gènes de cette puce TaqMan résulte directement des travaux du consortium I.S.C.I et de la caractérisation des lignées de cellules souches embryonnaires humaines réalisés par l’International Stem Cell Initiative.
La puce est préformatée et répertoriée, économique, pratique et facile à utiliser sans nécessiter de robots coûteux. Les résultats sont reproductibles et cohérents entre les échantillons, les études et les laboratoires — Qualité de données identique entre les cartes et les lots — Même avec différents opérateurs.
Les bonnes cibles
Ces puces TaqMan utilisent la technologie microfluidique exclusive d’Applied Biosystems pour analyser simultanément les niveaux d’expression génétique par PCR quantitative pour les 92 gènes de test et les 6 contrôles endogènes. Les gènes ont été inclus en fonction des critères suivants :
    Expression dans les cellules cancéreuses embryonnaires humaines (HEC), les cellules germinales primordiales ou les cellules ES humaines (hES)
    Rôle connu dans la conservation de l’activité pluripotente dans les cellules hES
    Identification dans des expériences basées sur des puces MicroArray comme étant corrélées avec l’état des cellules souches
    Expression connue pour être caractéristique des lignées de différenciation spécifiques dans l’embryon post-implantation et les tissus matures. Ce sont les bonnes cibles à utiliser pour caractériser les cellules souches embryonnaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type TaqMan™ Panneau de pluripotence des cellules souches humaines Array
Format Carte microfluidique à 384 puits
Contenu et stockage 4°C
À utiliser avec (application) Viabilité, fonction et prolifération cellulaires, PCR en temps réel (qPCR), profilage de l’expression génétique basé sur la PCR en temps réel, analyse des cellules souches
Comprend Un puits TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 2 μl.
Quantité 4 cartes