Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human TGFB Pathway, Fast 96-well
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Ces plaques à 96 puits sont préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique. Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple. Le panel de dosages dans la plaque à 96 puis de la voie des gènes TGFB humains TaqMan™ Array cible les gènes codant les membres de la superfamille de ligands TGF-bêta : 1) Famille TGFB (TGF- B1, B2, B3) ; 2) Protéines morphogénétiques osseuses ; 3) Facteurs de croissance et de différenciation (GDF) et 4) Autres dont l’hormone anti-müllérienne (AMH), Activin A&B⁄Inihibin A&B et nodal. Les récepteurs TGF-bêta dans le panel comprennent les récepteurs de type activine 1 et de type II, les BMPR et les TGFBR 1, 2 et 3. Les membres de la famille SMAD figuren également dans le panel car ils sont au centre de la voie canonique de transduction de signaux TFGB. D’autres gènes du panel sont impliqués dans la régulation de la signalisation TGFB, ainsi que dans les fonctions régulées par TGFB.
Spécification
Spécification
| Type | Plaque Array |
| Format | Plaque à 96 matrices |
| Espèces | Humaine |
| Contenu et stockage | Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 10 µl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C. |
| Forme | Séché |
| Comprend | Dosage TaqMan pour une réaction de 10 ul |
| Modification interne de la sonde | MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’) |
| Marqueur ou colorant | FAM |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Quantité | 1 plaque à 96 puits |
| Afficher plus |