Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Toll-Like Receptors Pathway, Fast 96-well
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Ces plaques à 96 puits sont préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique. Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple. La plaque à 96 puits pour la voie des récepteurs de type TOLL humains TaqMan™ Array contient 92 dosages sur les gènes associés aux récepteurs de type TOLL et 4 dosages sur les gènes de contrôle endogènes candidats.
Spécification
Spécification
| Type | Plaque Array |
| Format | Plaque à 96 matrices |
| Espèces | Humaine |
| Contenu et stockage | Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 10 µl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C. |
| Forme | Séché |
| Comprend | Dosage TaqMan pour une réaction de 10 ul |
| Modification interne de la sonde | MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’) |
| Marqueur ou colorant | FAM |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Quantité | 1 plaque à 96 puits |
| Afficher plus |