Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Transcription of mRNA, Fast 96-well
Code produit 10116774 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 plaque à 96 puits
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10116774 1 plaque à 96 puits 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10116774 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4418839
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.00€
    168.35€ / 1 kits
    Économisez 90.65€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ces plaques à 96 puits sont préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique. Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple.
  • Ces plaques à 96 puits sont préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique.
  • Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple
  • La plaque à 96 puits pour transcription humaine de l’ARNm TaqMan™ Array contient :
    • 44 Dosages pour la transcription des gènes associés à l’ARNm
    • 4 dosages sur les gènes de contrôle endogènes candidats
    • Tous les dosages sont plaqués en double
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Plaque Array
Format Plaque à 96 matrices
Espèces Humaine
Contenu et stockage Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 10 µl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C.
Forme Séché
Comprend Dosage TaqMan pour une réaction de 10 ul
Modification interne de la sonde MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’)
Marqueur ou colorant FAM
Gamme de produits TaqMan
Quantité 1 plaque à 96 puits
Vitesse de réaction Rapide
Catégorie de recherche Régulation des gènes