Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Transcription of mRNA
Code produit 10408064 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 plaque standard
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10408064 1 plaque standard 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10408064 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4414194
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.00€
    168.35€ / 1 kits
    Économisez 90.65€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Contient 44 dosages pour la transcription des gènes associés à l’ARNm et 4 dosages pour les gènes de contrôle endogènes candidats
  • La plaque à 96 puits pour la transcription humaine d’ARNm Applied Biosystems™ TaqMan™ Array contient :
    • 44 dosages pour la transcription des gènes associés à l’ARNm
    • 4 dosages pour les gènes de contrôle endogènes candidats
  • Tous les dosages sont plaqués en double
  • Partique ; ensembles de sonde TaqMan™ et d’amorce pour PCR séchée pratiques fournis dans une plaque à 96 puits ; ajoutez simplement le Master Mix et votre échantillon
  • Même qualité de dosage TaqMan™, nouveau format
Il vous suffit d’ajouter le Master Mix et l’échantillon, et de débuter le cycle
  • Idéal pour les projets tels que la validation des données de microarray et d’ARNi et les études de voies
  • Les plaques incluent juste la bonne quantité de dosage TaqMan™ dans chaque puits : suffisante pour une réaction de 20 µl
  • Vous pouvez commander jusqu’à trois plaques de signature génétique, une option abordable pour de nombreux laboratoires permettant de réduire les déchets des dosages achetés individuellement et non utilisés
  • Gagnez un temps significatif en configurant vos expériences
La carte des plaques garantit un marquage approprié des données et facilite le réapprovisionnement
  • Chaque boîte de plaques TaqMan™ Array est livrée avec un CD contenant la carte de configuration des plaques, ainsi que les détails de chaque dosage TaqMan™
  • Ces informations sont importées dans l’instrument de PCR en temps réel pour permettre un marquage correct des données expérimentales et un accès facile aux numéros d’identification des dosages pour garantir une réorganisation simple
Simple à utiliser
  • Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C
  • Lorsque vous êtes prêt à effectuer vos dosages, ajoutez simplement le Master Mix PCR et votre échantillon d’ADNc, scellez la plaque et débutez le cyclage sur un instrument de PCR en temps réel
Compatibilité
  • Les plaques TaqMan™ Array ont été optimisées pour une utilisation avec le Master Mix d’expression génétique TaqMan™, mais elles sont également compatibles avec le Master Mix pour PCR universel TaqMan™
  • Pour les études utilisant des cellules de culture, les plaques TaqMan™ Array sont également compatibles (et recommandées) avec le kit d’expression génétique Cells-to-Ct™ de TaqMan™
  • Les plaques TaqMan™ Array doivent être exécutées sur un instrument de PCR en temps réel avec une capacité de plaques à 96 puits
  • Les plaques ont été validées pour une utilisation sur les systèmes de PCR en temps réel Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 et 7900HT Fast en utilisant des blocs de 96 puits standard, des conditions de cycle PCR standard et des volumes de réaction de 20 µl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Plaque Array
Format Plaque à 96 matrices
Espèces Humaine
Contenu et stockage Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 20 µl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C.
Forme Séché
Comprend Dosage TaqMan pour une réaction de 20 ul
Modification interne de la sonde MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’)
Marqueur ou colorant FAM
Gamme de produits TaqMan
Méthode de purification Étalon
Quantité 1 plaque standard
Vitesse de réaction Étalon
Catégorie de recherche Régulation des gènes