Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Mouse ABC Transporters
Code produit 10208374 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 plaque standard
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10208374 1 plaque standard 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10208374 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4414107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    173.55€ / 1 kits
    Économisez 93.45€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panel TaqMan™ transporteurs ABC de souris
La plaque à 96 puits pour transporteurs ABC chez la souris Applied Biosystems™ TaqMan™ Array contient 44 dosages des gènes associés aux transporteurs ABC et 4 dosages des gènes de contrôle endogènes candidats. Tous les dosages sont plaqués en double.
Le panel de dosages dans la plaque à 96 puits pour transporteurs ABC chez la souris TaqMan™ Array sont des orthologues du panel humain qui ciblent les gènes des sept sous-familles de transporteurs ABC :
  • ABCA 
  • ABCB (MDR)
  • ABCC (transporteur conjugué)
  • ABDC (ALD)
  • ABCE 
  • ABDF (EF3)
  • ABCG (blanc)
    Les plaques de signature génétique contiennent 96 puits pré-configurées avec les dosages pour l’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifiques. Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple.
  • Abordable ; commande minimum de trois plaques ; idéal pour les projets de petite, moyenne ou grande taille
  • Livraison rapide ; sur votre paillasse en quelques jours
  • Pratique ; amorce pour PCR séchée et ensembles de sondes TaqMan™ fournis dans une plaque de 96 puits ; ajoutez simplement le Master Mix et votre échantillon
  • Même qualité de dosage TaqMan™, nouveau format
    Les plaques de dosage TaqMan™ contiennent des dosages d’expression génétique TaqMan™ (ensembles d’amorces pour PCR et de sondes TaqMan™) de qualité supérieure égale disponibles dans le commerce depuis des années sous format sec et pratique de 96 puits. Des tests approfondis n’ont pas trouvé de différence de performance entre les dosages TaqMan™ fournis sous format liquide traditionnel et les dosages séchés dans une plaque de dosage TaqMan™. La figure 1 présente les résultats d’une expérience comparant la plage linéaire des deux formats, où aucune différence de performance n’a été observée.
    Il vous suffit d’ajouter le Master Mix et l’échantillon, et de débuter le cycle
    Idéales pour les projets tels que la validation des données de microarray et d’ARNi et les études de voies, les plaques incluent juste la bonne quantité de dosage TaqMan™ dans chaque puits : suffisante pour une réaction de 20 μl. Vous pouvez commander jusqu’à trois plaques de signature de gènes, une option abordable pour de nombreux laboratoires permettant de réduire les déchets des dosages TaqMan™ achetés individuellement et non utilisés. Gagnez énormément de temps en configurant vos expériences. Ajoutez simplement le Master Mix et l’échantillon puis débutez le cycle.
    La figure 2 présente un exemple de disposition de plaque avec des symboles de gènes et des identifiants de dosage
    La map des plaques garantit un marquage approprié des données et facilite le réapprovisionnement
    Chaque paquet de plaques de dosages TaqMan™ est livré avec un CD contenant la map de configuration de la plaque (voir la figure 2) ainsi que les détails de chaque dosage TaqMan™. Ces informations sont importées dans l’instrument de PCR en temps réel pour permettre un étiquetage correct des données expérimentales et un accès facile aux numéros d’identification des tests pour garantir une réorganisation simple.
    Simple à utiliser
    Chaque puits de plaques TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 20 μl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C. Lorsque vous êtes prêt à effectuer vos dosages, ajoutez simplement le Master Mix PCR et votre échantillon d’ADNc, scellez la plaque et débutez le cyclage sur un instrument de PCR en temps réel.
    Compatibilité
    Les plaques de dosage TaqMan™ ont été optimisées pour une utilisation avec le Master Mix d’expression génétique TaqMan™ mais elles sont également compatibles avec le Master Mix pour PCR universel TaqMan™. Pour les études utilisant des cellules de culture, les plaques de dosage TaqMan™ sont également compatibles (et recommandées) avec le kit d’expression génétique Cells-to-Ct™ de TaqMan™ Les plaques de dosage TaqMan™ doivent être exploitées sur un instrument de PCR en temps réel présentant une capacité de 96 puits. Les plaques ont été validées pour une utilisation sur les systèmes de PCR en temps réel Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 et 7900HT Fast avec des blocs de 96 puits standard, dans des conditions de cyclage PCR standard et dans une réaction de 20 μl
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type Plaque Array
    Format Plaque à 96 matrices
    Espèces Souris
    Contenu et stockage Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 20 µl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C.
    Forme Séché
    Comprend Dosage TaqMan pour une réaction de 20 ul
    Modification interne de la sonde MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’)
    Marqueur ou colorant FAM
    Gamme de produits TaqMan
    Méthode de purification Étalon
    Quantité 1 plaque standard
    Vitesse de réaction Étalon
    Catégorie de recherche Toxicologie et métabolisme des médicaments