Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Mouse Alzheimer's, Fast 96-well
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Ces plaques à 96 puits sont préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique. Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple. Le panel de dosages de la plaque de la maladie d’Alzheimer de souris à 96 puits TaqMan™ Array cible les orthologues de souris aux gènes ciblés par la plaque de la maladie d’Alzheimer humaine à 96 puits TaqMan™ Array. Les 92 gènes sont impliqués dans les processus APP qui génèrent du bêta-amyloïde. Ils comprenaient des gènes impliqués dans plusieurs étapes secondaires de l’agrégation du bêta-amyloïde, de l’hyperphosphorylation de tau, de l’excitotoxicité, de l’inflammation, de l’oxydation et de l’activation microgliale. Nous incluons également des dosages pour les gènes impliqués dans la biosynthèse du cholestérol en raison de la corrélation entre le cholestérol élevé et l’augmentation du risque de la maladie d’Alzheimer. Les gènes associés à la pathologie, à la biochimie et à la génétique de la maladie d’Alzheimer sont également inclus.
Spécification
Spécification
| Type | Plaque Array |
| Format | Plaque à 96 matrices |
| Espèces | Souris |
| Contenu et stockage | Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 10 µl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C. |
| Forme | Séché |
| Comprend | Dosage TaqMan pour une réaction de 10 ul |
| Modification interne de la sonde | MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’) |
| Marqueur ou colorant | FAM |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Quantité | 1 plaque à 96 puits |
| Afficher plus |