Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Mouse Endogenous Control Panel
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Le dosage de contrôle endogène de souris Applied Biosystems™ TaqMan™ est une carte micro-flluidique à 384 puits contenant 16 souris TaqMan™ Dosages d’expression génétique couramment utilisés comme témoins endogènes mis en réseau en trois exemplaires. Ce produit est compatible avec un système de PCR en temps réel rapide Applied Biosystems 7900HT.
La puce est préformatée et répertoriée, économique, pratique et facile à utiliser sans nécessiter de robots coûteux. Les résultats sont reproductibles et cohérents entre les échantillons, les études et les laboratoires — Qualité de données identique entre les cartes et les lots — Même avec différents opérateurs.
La puce est préformatée et répertoriée, économique, pratique et facile à utiliser sans nécessiter de robots coûteux. Les résultats sont reproductibles et cohérents entre les échantillons, les études et les laboratoires — Qualité de données identique entre les cartes et les lots — Même avec différents opérateurs.
Spécification
Spécification
| Type | Panel de contrôles endogènes de souris Array |
| Format | Carte microfluidique à 384 puits |
| Espèces | Souris |
| Contenu et stockage | La puce de contrôle endogène de souris TaqMan™ est vendue dans une boîte de 2 cartes et inclut un CD avec des informations sur les dosages et un fichier d’entrée de logiciel d’instrument. Les cartes doivent être stockées à 4°C. |
| Forme | Séché |
| Comprend | Ensemble(s) de contrôle amorces-sonde |
| Modification interne de la sonde | MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’) |
| Marqueur ou colorant | FAM |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Quantité | 2 cartes |
| Afficher plus |