Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Mouse Endogenous Controls Plate, Fast 96-well
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Ces plaques à 96 puits sont préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique. Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple. La plaque à 96 puits de contrôle endogène de souris TaqMan™ Array contient 32 gènes mis en plaques en trois exemplaires et présentés comme de bons candidats pour une telle expérience. La plaque contient 16 gènes domestiques communément employés. Le panel contient également 16 orthologues de souris de gènes humains pour lesquels il a été démontré qu’ils s’exprimaient constitutivement et à une abondance modérée dans la plupart des échantillons testés.
Spécification
Spécification
| Type | Plaque de contrôles endogènes de souris Array |
| Format | Plaque à 96 matrices |
| Espèces | Souris |
| Contenu et stockage | La plaque de 96 puits de contrôles endogènes de souris TaqMan™ Array contient des dosages TaqMan™ à 32 gènes, plaqués en triple. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C. |
| Forme | Séché |
| Comprend | Ensemble(s) de contrôle amorces-sonde |
| Modification interne de la sonde | MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’) |
| Marqueur ou colorant | FAM |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Quantité | 1 plaque à 96 puits |
| Afficher plus |