Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Mouse Immune, Fast 96-well
Code produit 10713847 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 plaque à 96 puits
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10713847 1 plaque à 96 puits 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10713847 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4418724
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    173.55€ / 1 kits
    Économisez 93.45€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Panel TaqMan™, Mouse Immune, 96 puits FAST
Ces plaques à 96 puits sont préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique. Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple. Le panneau de dosages de cette plaque de réponse immunitaire de souris à 96 puits TaqMan™ Array cible les gènes provenant des fonctions du système immunitaire qui entrent dans 9 classes : Récepteurs de surface cellulaire ; réponse au stress ; oxydoréductases ; protéines ; facteurs de transcription ; transduction du signal ; récepteurs de cytokines et cytokines ; chimiokines et récepteurs de chimiokines ; et kinases de protéines et du cycle cellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Plaque Array
Format Plaque à 96 matrices
Espèces Souris
Contenu et stockage Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 10 µl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C.
Forme Séché
Comprend Dosage TaqMan pour une réaction de 10 ul
Modification interne de la sonde MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’)
Marqueur ou colorant FAM
Gamme de produits TaqMan
Quantité 1 plaque à 96 puits
Vitesse de réaction Rapide
Catégorie de recherche Cycle cellulaire & prolifération, apoptose, transduction de signaux, voie(s) liée(s) aux biomarqueurs, matrice extracellulaire & adhérence cellulaire, immunologie, oncologie