Description
Le dosage de réponse immunitaire de souris TaqMan™ d’Applied Biosystems™ est une carte micro fluidique efficace et facile à utiliser pour l’analyse quantitative de l’expression génétique des cibles connues pour avoir des implications dans la réponse immunitaire. Ce produit est conçu avec 96 dosages d’expression génétique TaqMan™ chargés en singletons danss 384 wells and is compatible with an upgraded Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System. Les cibles comprennent les cytokines, les chimiokines, les facteurs de croissance, les régulateurs immunitaires, les marqueurs d’apoptose, les marqueurs d’ischémie, les marqueurs spécifiques aux tissus, et d’autres, y compris les marqueurs endogènes classiques. Ce produit est vendu par boîte de 4 cartes.
La puce est préformatée et répertoriée, économique, pratique et facile à utiliser sans nécessiter de robots coûteux. Les résultats sont reproductibles et cohérents entre les échantillons, les études et les laboratoires — Qualité de données identique entre les cartes et les lots — Même avec différents opérateurs.
La puce est préformatée et répertoriée, économique, pratique et facile à utiliser sans nécessiter de robots coûteux. Les résultats sont reproductibles et cohérents entre les échantillons, les études et les laboratoires — Qualité de données identique entre les cartes et les lots — Même avec différents opérateurs.
Specifications
Specifications
| Type | Panel immunitaire humain de souris Array |
| Format | Carte microfluidique à 384 puits |
| Espèces | Souris |
| Contenu et stockage | Chaque puits TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 2 µl. Les cartes doivent être stockées à 4°C. |
| Forme | Séché |
| Comprend | Dosage TaqMan pour une réaction de 2 ul |
| Modification interne de la sonde | MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’) |
| Marqueur ou colorant | FAM |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Quantité | 4 cartes |
| Show More |