Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Mouse Stem Cell Pluripotency, Fast 96-well
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Ces plaques à 96 puits sont préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique. Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple. Le panneau de dosages dans la plaque de pluripotence de cellules souches de souris TaqMan™ à 96 puits est basé sur le panneau utilisé dans la plaque de pluripotence de cellules souches humaines TaqMan™ Array à 96 puits. Ces dosages ciblent les orthologues de souris aux gènes de ce panel. Les gènes ont été sélectionnés en collaboration avec l’Initiative internationale sur les cellules souches (2007 Nature Biotechnology). 25:803-816). Les gènes humains sont validés comme marqueurs pour la caractérisation de l’identification des cellules souches embryonnaires et peuvent être utilisés pour évaluer les variations entre les isolats de cellules souches embryonnaires. Les orthologues de souris de ces gènes ont été sélectionnés en fonction des critères suivants : 1) Expression dans les cellules cancéreuses embryonnaires humaines, les cellules germinales primordiales ou les cellules souches embryonnaires ; 2) Rôle connu dans la conservation de la pluripotence dans les cellules souches embryonnaires ; 3) Identification dans les expériences basées sur des microarrays comme étant corrélées avec l'état des cellules souches. Afin d’identifier les cellules ayant quitté l’état pluripotent, nous avons également inclus des gènes dont l’expression est caractéristique de lignées de différenciation spécifiques dans l’embryon post-implantation et les tissus matures.
Spécification
Spécification
| Type | Plaque Array |
| Format | Plaque à 96 matrices |
| Espèces | Souris |
| Contenu et stockage | Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 10 µl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C. |
| Forme | Séché |
| Comprend | Dosage TaqMan pour une réaction de 10 ul |
| Modification interne de la sonde | MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’) |
| Marqueur ou colorant | FAM |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Quantité | 1 plaque à 96 puits |
| Afficher plus |