Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Mouse Stem Cell Pluripotency
Code produit 10648885 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 plaque standard
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10648885 1 plaque standard 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10648885 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4414080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    173.55€ / 1 kits
    Économisez 93.45€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Matrice TaqMan™ pour pluripotence de cellules souches de souris
La plaque à 96 puits de pluripotence de cellules souches de souris Applied Biosystems™ TaqMan™ Array contient 92 dosages pour les gènes associés aux cellules souches et 4 dosages pour les gènes de contrôle endogènes candidats.
Le panel de dosages de cette plaque est basé sur le panel utilisé dans la plaque de pluripotence de cellules souches humaines à 96 puits TaqMan™ Array. Ces dosages ciblent les orthologues de souris sur les gènes de ce panel. Les gènes ont été sélectionnés en collaboration avec l’International Stem Cell Initiative (2007 Nature Biotechnology. 25-803-816). Les gènes humains sont validés comme marqueurs pour la caractérisation de l’identité des cellules souches embryonnaires et peuvent être utilisés pour évaluer les variations entre les isolats de cellules souches embryonnaires. Les orthologues de souris de ces gènes ont été sélectionnés en fonction des critères suivants :
Expression dans les cellules de carcinome embryonnaire, les cellules germinales primordiales ou les cellules souches embryonnaires ;
Rôle connu dans le maintien de la pluripotence dans les cellules souches embryonnaires humaines ;
Identification dans les expériences basées sur les microarrays en corrélation avec l’état des cellules souches. Afin d’identifier les cellules ayant quitté l’état pluripotent, nous avons également inclus des gènes dont l’expression est caractéristique de lignées de différenciation spécifiques dans l’embryon post-implantation et les tissus matures sont également inclus. Les plaques de signature génétique sont des plaques à 96 puits préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état pathologique spécifique. Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple.
  • Abordable ; commande minimale de trois plaques ; idéal pour les projets de petite, moyenne ou grande taille
  • Livraison rapide ; sur votre paillasse en quelques jours
  • Partique ; ensembles de sonde TaqMan™ et d’amorce pour PCR séchée pratiques fournis dans une plaque à 96 puits ; ajoutez simplement le Master Mix et votre échantillon
  • Qualité de dosage TaqMan™ identique, nouveau format
    Les plaques TaqMan™ Array contiennent des dosages d’expression génétique TaqMan™ de qualité similaire (ensembles d’amorces pour PCR et de sondes TaqMan™), disponibles dans le commerce depuis des années sous format sec et pratique à 96 puits. Des tests approfondis n’ont pas trouvé de différence de performance entre les dosages TaqMan™ fournis sous format liquide traditionnel et les dosages séchés dans une plaque de dosage TaqMan™. La figure 1 montre les résultats d’une expérience comparant la plage linéaire des deux formats, où aucune différence de performance n’a été observée.
    Il suffit d’ajouter le Master Mix et l’échantillon et de commencer le cycle
    Idéal pour les projets tels que la validation des données de biopuces et d’ARNi, et les études de voies, les plaques incluent juste la bonne quantité de TaqMan Assay™dans chaque puits : assez pour une réaction de 20μl. Vous pouvez commander jusqu’à trois plaques de signature génétique, ce qui en fait une option abordable pour de nombreux laboratoires et minimise les déchets des dosages TaqMan™ achetés individuellement non utilisés. Économisez beaucoup de temps lors de la mise en place vos expériences. Ajoutez simplement le Master Mix et l’échantillon, et commencez le cycle.
    La figure 2 est un exemple de disposition des plaques avec des symboles de gènes et des identifiants de dosage
    La carte des plaques garantit un étiquetage des données et une réorganisation facile
    Chaque paquet de plaques de matrice TaqMan™ est livré avec un CD contenant la carte de configuration des plaques (voir la figure 2) ainsi que les détails de chaque essai TaqMan™. Ces informations sont importées dans l’appareil de PCR en temps réel pour permettre un étiquetage correct des données expérimentales et un accès facile aux numéros d’identification des tests pour garantir une réorganisation simple.
    Simple d’utilisation
    Chaque puits de plaques de dosage TaqMan™ contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 20 μl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C. Lorsque vous êtes prêt à effectuer vos dosages, ajoutez simplement le mélange maître PCR et votre échantillon d’ADNc, scellez la plaque et commencez le cycle sur un instrument PCR en temps réel.
    Compatibilité
    Les plaques TaqMan Array ont été optimisées pour une utilisation avec le Master Mix d’expression génétique TaqMan™, mais elles sont également compatibles avec le Master Mix pour PCR universel TaqMan™. Pour les études utilisant des cellules en culture, les plaques TaqMan™ Array sont également compatibles (et recommandées) avec le kit TaqMan™ Gene Expression Cells-to-Ct™. Les plaques TaqMan™ Array doivent être exécutées sur un instrument de PCR en temps réel avec une capacité de plaques à 96 puits. Les plaques ont été validées pour une utilisation sur les systèmes de PCR en temps réel Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 et 7900HT Fast en utilisant des blocs de 96 puits standard, des conditions de cycle PCR standard et une réaction de 20 μl
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type Plaque Array
    Format Plaque à 96 matrices
    Espèces Souris
    Contenu et stockage Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 20 µl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C.
    Forme Séché
    Comprend Dosage TaqMan pour une réaction de 20 ul
    Modification interne de la sonde MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’)
    Marqueur ou colorant FAM
    Gamme de produits TaqMan
    Méthode de purification Étalon
    Quantité 1 plaque standard
    Vitesse de réaction Étalon
    Catégorie de recherche Cycle cellulaire & prolifération, oncologie, voie(s) liée(s) aux biomarqueurs, reproduction, neurobiologie, recherche sur les cellules souches