Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Plate 32
Code produit 15322182 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 plaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15322182 1 plaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15322182 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4391528
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
TaqMan™ Array, Plate 32
Les plaques TaqMan™ personnalisées sont des formats 96 puits économiques et pratiques pour les dosages d’expression génétique TaqMan™.Choisissez parmi plus de 50 000 dosages inventoriés chez l’humain, la souris, le rat, le chien et le macaque rhésus, et parmi cinq formats de plaques - dosages simples ou dosages en double ou en triple.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type TaqMan™ Array Standard Plate
Format Plate 32
Contenu et stockage Température ambiante
Nbre d’échantillons 3
Gamme de produits TaqMan
Quantité 1 plaque
Vitesse de réaction Étalon