Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Plate 96 Plus Candidate Endogenous Control Genes
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Les plaques TaqMan™ personnalisées sont des formats 96 puits économiques et pratiques pour les dosages d’expression génétique TaqMan™.Choisissez parmi plus de 50 000 dosages inventoriés chez l’humain, la souris, le rat, le chien et le macaque rhésus, et parmi cinq formats de plaques - dosages simples ou dosages en double ou en triple.
Spécification
Spécification
| Type | TaqMan™ Array Standard Plate |
| Format | 96-array Plate |
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Nbre d’échantillons | 1 plate |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Quantité | 1 plaque |
| Vitesse de réaction | Étalon |