Learn More
Applied Biosystems™ Ensemble de contrôles endogènes pour rat TaqMan™ Array
Code produit 11620109 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 cartes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11620109 2 cartes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11620109 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4378704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1066.00€
    692.90€ / 1 pièces
    Économisez 373.10€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ensemble de contrôles endogènes pour rat TaqMan™ Array
Le dosage de contrôle endogène de rat Applied Biosystems™ TaqMan™ est une carte micro-flluidique à 384 puits contenant 16 rat TaqMan™ Dosages d’expression génétique couramment utilisés comme témoins endogènes mis en réseau en trois exemplaires. Ce produit est compatible avec un système de PCR en temps réel rapide Applied Biosystems 7900HT. Les panels de contrôle endogènes sont vendus en boîtes de 2.
La puce est préformatée et répertoriée, économique, pratique et facile à utiliser sans nécessiter de robots coûteux. Les résultats sont reproductibles et cohérents entre les échantillons, les études et les laboratoires — Qualité de données identique entre les cartes et les lots — Même avec différents opérateurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type TaqMan™ Panneau de contrôle endogène du rat Array
Format Carte microfluidique à 384 puits
Contenu et stockage 4°C
À utiliser avec (application) Pharmaceutique et biopharma, PCR en temps réel (qPCR), profilage d’expression génétique basé sur la PCR en temps réel, identification et validation des cibles et des nouvelles molécules
Comprend Ensemble de contrôle amorces-sonde : La puce de contrôle endogène du rat TaqMan™ est vendue dans une boîte de 2 cartes et inclue un CD avec des informations sur les dosages et un fichier d’entrée de logiciel d’instrument
Quantité 2 cartes