Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Rat Endogenous Control Plate, 96-well
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Le premier aspect de toute expérience visant la quantification relative de l’expression génétique doit être la sélection d’un ou plusieurs gènes de contrôle endogènes afin de normaliser les variations de d’entrées d’échantillons. La plaque à 96 puits de contrôle endogène de rat Applied Biosystems™ TaqMan™ Array contient 32 dosages d’expression génétique Taqman™, plaqués en trois exemplaires, qui ciblent les gènes s’étant révélés comme de bons candidats pour une telle expérience. La plaque contient des dosages pour 16 gènes domestiques communément employés. Le panel contient également des dosages pour 16 orthologues de rats de gènes humains pour lesquels il a été démontré qu’ils s’exprimaient constitutivement et à une abondance modérée dans la plupart des échantillons testés. Les plaques de signature génétique contiennent 96 puits pré-configurées avec les dosages pour l’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifiques. Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple.
Abordable ; commande minimum de trois plaques ; idéal pour les projets de petite, moyenne ou grande ampleur
Livraison rapide ; sur votre paillasse en quelques jours
Pratique ; amorce pour PCR séchée et ensembles de sondes TaqMan™ fournis dans une plaque de 96 puits ; ajoutez simplement le Master Mix et votre échantillon
Même qualité de dosage TaqMan™, nouveau format
Les plaques de dosage TaqMan™ contiennent des dosages d’expression génétique TaqMan™ (ensembles d’amorces pour PCR et de sondes TaqMan™) de qualité supérieure égale disponibles dans le commerce depuis des années sous format sec et pratique de 96 puits. Des tests approfondis n’ont pas trouvé de différence de performance entre les dosages TaqMan™ fournis sous format liquide traditionnel et les dosages séchés dans une plaque de dosage TaqMan™. La figure 1 présente les résultats d’une expérience comparant la plage linéaire des deux formats, où aucune différence de performance n’a été observée.
Il vous suffit d’ajouter le Master Mix et l’échantillon, et de débuter le cycle
Idéales pour les projets tels que la validation des données de microarray et d’ARNi et les études de voies, les plaques incluent juste la bonne quantité de dosage TaqMan™ dans chaque puits : suffisante pour une réaction de 20 μl. Vous pouvez commander jusqu’à trois plaques de signature de gènes, une option abordable pour de nombreux laboratoires permettant de réduire les déchets des dosages TaqMan™ achetés individuellement et non utilisés. Gagnez énormément de temps en configurant vos expériences. Ajoutez simplement le Master Mix et l’échantillon puis débutez le cycle.
La figure 2 présente un exemple de disposition de plaque avec des symboles de gènes et des identifiants de dosage
La map des plaques garantit un marquage approprié des données et facilite le réapprovisionnement
Chaque paquet de plaques de dosages TaqMan™ est livré avec un CD contenant la map de configuration de la plaque (voir la figure 2) ainsi que les détails de chaque dosage TaqMan™. Ces informations sont importées dans l’instrument de PCR en temps réel pour permettre un étiquetage correct des données expérimentales et un accès facile aux numéros d’identification des tests pour garantir une réorganisation simple.
Simple à utiliser
Chaque puits de plaques TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 20 μl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C. Lorsque vous êtes prêt à effectuer vos dosages, ajoutez simplement le Master Mix PCR et votre échantillon d’ADNc, scellez la plaque et débutez le cyclage sur un instrument de PCR en temps réel.
Compatibilité
Les plaques de dosage TaqMan™ ont été optimisées pour une utilisation avec le Master Mix d’expression génétique TaqMan™ mais elles sont également compatibles avec le Master Mix pour PCR universel TaqMan™. Pour les études utilisant des cellules de culture, les plaques de dosage TaqMan™ sont également compatibles (et recommandées) avec le kit d’expression génétique Cells-to-Ct™ de TaqMan™ Les plaques de dosage TaqMan™ doivent être exploitées sur un instrument de PCR en temps réel présentant une capacité de 96 puits. Les plaques ont été validées pour une utilisation sur les systèmes de PCR en temps réel Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 et 7900HT Fast avec des blocs de 96 puits standard, dans des conditions de cyclage PCR standard et dans une réaction de 20 μl
Les plaques de dosage TaqMan™ contiennent des dosages d’expression génétique TaqMan™ (ensembles d’amorces pour PCR et de sondes TaqMan™) de qualité supérieure égale disponibles dans le commerce depuis des années sous format sec et pratique de 96 puits. Des tests approfondis n’ont pas trouvé de différence de performance entre les dosages TaqMan™ fournis sous format liquide traditionnel et les dosages séchés dans une plaque de dosage TaqMan™. La figure 1 présente les résultats d’une expérience comparant la plage linéaire des deux formats, où aucune différence de performance n’a été observée.
Il vous suffit d’ajouter le Master Mix et l’échantillon, et de débuter le cycle
Idéales pour les projets tels que la validation des données de microarray et d’ARNi et les études de voies, les plaques incluent juste la bonne quantité de dosage TaqMan™ dans chaque puits : suffisante pour une réaction de 20 μl. Vous pouvez commander jusqu’à trois plaques de signature de gènes, une option abordable pour de nombreux laboratoires permettant de réduire les déchets des dosages TaqMan™ achetés individuellement et non utilisés. Gagnez énormément de temps en configurant vos expériences. Ajoutez simplement le Master Mix et l’échantillon puis débutez le cycle.
La figure 2 présente un exemple de disposition de plaque avec des symboles de gènes et des identifiants de dosage
La map des plaques garantit un marquage approprié des données et facilite le réapprovisionnement
Chaque paquet de plaques de dosages TaqMan™ est livré avec un CD contenant la map de configuration de la plaque (voir la figure 2) ainsi que les détails de chaque dosage TaqMan™. Ces informations sont importées dans l’instrument de PCR en temps réel pour permettre un étiquetage correct des données expérimentales et un accès facile aux numéros d’identification des tests pour garantir une réorganisation simple.
Simple à utiliser
Chaque puits de plaques TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 20 μl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C. Lorsque vous êtes prêt à effectuer vos dosages, ajoutez simplement le Master Mix PCR et votre échantillon d’ADNc, scellez la plaque et débutez le cyclage sur un instrument de PCR en temps réel.
Compatibilité
Les plaques de dosage TaqMan™ ont été optimisées pour une utilisation avec le Master Mix d’expression génétique TaqMan™ mais elles sont également compatibles avec le Master Mix pour PCR universel TaqMan™. Pour les études utilisant des cellules de culture, les plaques de dosage TaqMan™ sont également compatibles (et recommandées) avec le kit d’expression génétique Cells-to-Ct™ de TaqMan™ Les plaques de dosage TaqMan™ doivent être exploitées sur un instrument de PCR en temps réel présentant une capacité de 96 puits. Les plaques ont été validées pour une utilisation sur les systèmes de PCR en temps réel Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 et 7900HT Fast avec des blocs de 96 puits standard, dans des conditions de cyclage PCR standard et dans une réaction de 20 μl
Spécification
Spécification
| Type | Plaque de contrôles endogènes de rat Array |
| Format | Plaque à 96 matrices |
| Espèces | Rat |
| Contenu et stockage | Chaque plaque de 96 puits de contrôles endogènes de rat TaqMan™ Array contient des dosages TaqMan™ à 32 gènes, plaqués en triple. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C. |
| Forme | Séché |
| Comprend | Ensemble(s) de contrôle amorces-sonde |
| Modification interne de la sonde | MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’) |
| Marqueur ou colorant | FAM |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Méthode de purification | Étalon |
| Afficher plus |