Learn More
Applied Biosystems™ Matrice TaqMan™ pour analyse des gènes GPCR du rat
Code produit 11670109 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 cartes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11670109 4 cartes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11670109 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4378709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2450.00€
    1592.50€ / 1 pièces
    Économisez 857.50€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Matrice TaqMan™ pour analyse des gènes GPCR du rat
Le dosage GPCR de souris Applied Biosystems™ TaqMan™ est une carte micro fluidique efficace et facile à utiliser pour l’analyse quantitative de l’expression génétique du GPCR de la souris. Le dosage GPCR de rat TaqMan™ est une carte micro fluidique efficace et facile à utiliser pour l’analyse quantitative de l’expression génétique des gènes GPCR de rat importants dans la découverte de médicaments. Ce produit est conçu avec 380 dosages d’expression génétique TaqMan™ Gene Expression Assays arrayed in singletons in 384 wells (plus 1 control arrayed in quadruplicate) and is compatible with an upgraded Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System. Les cibles comprennent les récepteurs rétiniens, les récepteurs des petites molécules, les récepteurs de la chimiokine, etc., y compris les cibles classiques de contrôle endogène. Les panels GPCR sont vendus en boîtes de 4.
Les cibles de GPCR sélectionnées entrent dans 50 sous-familles énumérées, dont beaucoup sont des cibles médicamenteuses ou associées à des maladies —les récepteurs odorants, olfactifs, gustatifs ou à phéromones ne sont pas inclus. La puce est préformatée et répertoriée, économique, pratique et facile à utiliser sans nécessiter de robots coûteux. Les résultats sont reproductibles et cohérents entre les échantillons, les études et les laboratoires — Qualité de données identique entre les cartes et les lots — Même avec différents opérateurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type TaqMan™ Panneau GPCR de rat à matrice
Format Carte microfluidique à 384 puits
Contenu et stockage 4°C
À utiliser avec (application) Viabilité cellulaire, prolifération et fonction, pharmaceutique et biopharma, PCR en temps réel (qPCR), identification et validation des cibles et des dérivations
Comprend Un puits TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 2 μl.
Quantité 4 cartes