Learn More
Applied Biosystems™ Matrice TaqMan™ pour analyse de la réponse inflammatoire du rat
Code produit 11660109 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 cartes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11660109 4 cartes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11660109 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4378708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2140.00€
    1391.00€ / 1 pièces
    Économisez 749.00€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Matrice TaqMan™ pour analyse de la réponse inflammatoire du rat
Le dosage d’inflammation du rat Applied Biosystems™ TaqMan™ est une carte micro fluidique efficace et facile à utiliser pour l’analyse quantitative de l’expression génétique des gènes d’inflammation importants dans la découverte de médicaments. Ce produit est conçu avec 96 dosages d’expression génétique TaqMan™ Gene Expression Assays arrayed in 384 wells and is compatible with an upgraded Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System and the panel is sold in packs of 4.
Les dosages de signature génétique TaqMan™ pour l’inflammation du rat contiennent plus de 90 gènes qui sont, ou ont été, étudiés comme cibles pour une gamme de maladies inflammatoires. La puce est préformatée et répertoriée, économique, pratique et facile à utiliser sans nécessiter de robots coûteux. Les résultats sont reproductibles et cohérents entre les échantillons, les études et les laboratoires — Qualité de données identique entre les cartes et les lots — Même avec différents opérateurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type TaqMan™ Panneau d'inflammation chez le rat Array
Format Carte microfluidique à 384 puits
Contenu et stockage 4°C
À utiliser avec (application) Pharmaceutique et biopharma, PCR en temps réel (qPCR), profilage d’expression génétique basé sur la PCR en temps réel, identification et validation des cibles et des nouvelles molécules
Comprend Un puits TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 2 μl.
Quantité 4 cartes