Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Rat Phosphodiesterase
Code produit 10574255 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 plaque standard
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10574255 1 plaque standard 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10574255 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4414082
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Contient 44 dosages associés aux phosphodiestérases et gènes associés et 4 dosages pour les gènes de contrôle endogènes candidats
  • Les plaques de signature génétique sont des plaques à 96 puits préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique.
  • Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple
  • Pratique ; amorce pour PCR séchée et ensembles de sondes TaqMan™ fournis dans une plaque de 96 puits ; ajoutez simplement le Master Mix et votre échantillon
  • Même qualité de dosage TaqMan™, Nouveau format
  • Les plaques TaqMan™ Array contiennent les mêmes™ dosages de l’expression génétique TaqMan de haute qualité (amorces PCR et ensembles de sondes TaqMan™) qui sont disponibles dans le commerce depuis des années dans un format à 96 puits, pratique et sec.
  • Des tests approfondis n’ont pas trouvé de différence de performance entre les dosages TaqMan™ fournis sous format liquide traditionnel et les dosages séchés dans une plaque TaqMan™ Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Plaque Array
Format Plaque à 96 matrices
Espèces Rat
Contenu et stockage Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 20 µl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C.
Forme Séché
Comprend Dosage TaqMan pour une réaction de 20 ul
Modification interne de la sonde MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’)
Marqueur ou colorant FAM
Gamme de produits TaqMan
Méthode de purification Étalon
Quantité 1 plaque standard
Vitesse de réaction Étalon
Catégorie de recherche Neurobiologie, transduction de signal, voie(s) liée(s) aux biomarqueurs, toxicologie et métabolisme des médicaments, développement