Learn More
Applied Biosystems™ Matrice TaqMan™ avec lot de cartes A+B de micro-ARN de rongeur v3,0
Code produit 12087789 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 2 cartes
Conditionnement:
8 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12087789 4 x 2 cartes 8 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12087789 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4444909
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Matrice TaqMan™ avec lot de cartes A+B de micro-ARN de rongeur v3,0
Le jeu de cartes A+B de micro-ARN de rongeur TaqMan™ Array v3,0 est un jeu de deux cartes contenant un total de 384 dosages de micro-ARN TaqMan™ par carte. L’ensemble permet une quantification précise de 641 et 373 micro-ARN uniques pour la souris et le rat, respectivement, en seulement 5 heures. Chaque dosage comprend trois contrôles endogènes TaqMan™ MicroRNA Assay pour faciliter la normalisation des données pour chaque espèce et un dosage TaqMan™ MicroRNA Assay non lié aux rongeurs en tant que contrôle négatif. Le détail des dosages est disponible dans le fichier Target List. L’achat des amorces Megaplex™ RT, ensemble de groupes de rongeurs v3,0 est nécessaire pour exécuter cet ensemble de dosages. Une étape de préamplification supplémentaire est activée par les amorces de préamplis Megaplex™, ensemble de groupes de rongeurs v3,0 pour les situations où la sensibilité est de la plus haute importance etou l’échantillon est limité.
Les cartes microARN TaqMan Array permettent de profiter de tous les avantages des dosages de microARN TaqMan™ offerts dans une carte microfluidique préconfigurée, minimisant la variabilité expérimentale et les efforts nécessaires pour réaliser les dosages de microARN 384 TaqMan™ en parallèle.
Les amorces Megaplex™ RT sont des amorces RT hautement multiplexées conçues pour convertir jusqu’à 381 miARN en ADNc avant l’analyse en temps réel et sont nécessaires au fonctionnement de la carte microARN TaqMan™ Array. Pour une plus grande sensibilité ou en cas de manipulation d’un petit nombre d’échantillons, les amorces Megaplex™ PreAmp offrent une étape de préamplification en option avant l’analyse en temps réel. Les cartes microARN TaqMan™ Array et les groupes d’amorces Megaplex™ permettent de créer un profil d’expression complet compatible avec la miRBase v21 en moins de 5 heures, offrant ainsi la solution parfaite pour le profilage de miARN. Caractéristiques du produit principales :
Très spécifique — Quantifie uniquement les miARN matures biologiquement actifs
  • Un processus hautement rationalisé qui permet de réduire le nombre de réactions RT (transcription inverse) par échantillon
  • Simplifie la manipulation des échantillons et augmente le rendement des échantillons
  • Protection pour les espèces humaines, de souris et de rat
  • Une solution parfaite pour le profilage de miARN
    Simplifie la manipulation des échantillons et augmente le rendement des échantillons
    Suite à la transcription inverse des cibles de miARN à l’aide d’amorces Megaplex™ RT et d’une préamplification optionnelle à l’aide d’amorces Megaplex™ PreAmp, le Master Mix II TaqMan™ Universal PCR est associé simplement à chaque réaction et pipeté dans chaque orifice d’alimentation en échantillon de la carte TaqMan™ Array, simplifiant ainsi la manipulation des échantillons et augmentant le rendement des échantillons.
    Offre une protection complète de Sanger miRBase
    Les groupes d’amorces Megaplex™ RT et les amorces PreAmp sont disponibles pour les espèces humaines et les espèces de rongeurs, et consistent en un contenu présélectionné et apparié dans une série de groupes d’amorces et de cartes de réseau TaqMan™. Le contenu est dérivé de miRBase v14 et v15 pour les espèces humaines et les rongeurs respectivement, fournissant une protection de Sanger presque complète avec les dosages de microARN TaqMan™ les plus récents.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type TaqMan™ Jeu de cartes Array +Rongeur MicroRNA A B v3.0
    Format Carte microfluidique à 384 puits
    Contenu et stockage 2°C à 8°C
    À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR), analyse de micro-ARN et d’ARN non codant
    Comprend 384 puits de dosage et CD d’informations
    Quantité 4 x 2 cartes