Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Réseau, Standard, Plaque 96 puits ; Format 16
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Les plaques TaqMan™ personnalisées sont des formats 96 puits économiques et pratiques pour les dosages d’expression génétique TaqMan™.Choisissez parmi plus de 50 000 dosages inventoriés chez l’humain, la souris, le rat, le chien et le macaque rhésus, et parmi cinq formats de plaques - dosages simples ou dosages en double ou en triple.
Spécification
Spécification
| Type | TaqMan™ Plaque standard de réseau |
| Format | Plaque 96 puits, format 16 |
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Nbre d’échantillons | 6 |
| Quantité | 1 de chaque |