Learn More
Applied Biosystems™ Dosages du nombre de copies TaqMan™
GREENER_CHOICE
Code produit 10478264 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1/boîte
360, 720 réactions
750, 1500 réactions
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10478264 360, 720 réactions 1 pièce
10439034 750, 1500 réactions 1 pièce
10752697 1/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Code produit 10478264 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4400291
Faites avancer la science avec 3 produits au prix de 2
Utilisez le code promo 27970
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Dosages du nombre de copies TaqMan™
Applied Biosystems TaqMan Copy Number Assays use gold-standard TaqMan MGB probe chemistry to evaluate the copy number of genomic DNA targets using Applied Biosystems real-time PCR instruments and software. TaqMan Copy Number Assays are run together with a TaqMan Copy Number Reference Assay in a duplex qPCR reaction; the copy number assay detects the target sequence, and the reference assay detects a sequence that is known to be present in two copies in the diploid genome. The results are then analyzed by the relative quantitation method using Applied Biosystems CopyCaller Software.
Les dosages préconçus du nombre de copies TaqMan™ sont parfaits pour l’analyse de la variation du nombre de copies (CNV) et des régions plus petites dans les génomes humains et murins. La CNV désigne un polymorphisme important associé à des maladies telles que le cancer, les maladies immunitaires et les troubles neurologiques ainsi qu’au métabolisme des médicaments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Modification de l’amorce de 3’ Néant
Modification de l’amorce de 5’ Néant
Concentration 20X
Contenu et stockage 1 tube contenant un mélange de dosage préformulé 20X (tailles S et M) ou 60X (taille L) (1 sonde et 2 amorces).
Conserver entre -15 et -25°C.
Méthode de détection Amorce-sonde
Forme Congelé
Méthode PCR qPCR
Vitesse de réaction Rapide
À utiliser avec (équipement) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System
Modification interne de la sonde FAM (5’), MGB (Minor Groove Binder) (3’)
Marqueur ou colorant FAM
Gamme de produits TaqMan
Type de produit Dosages du nombre de copies
Méthode de purification Extraction en phase solide (SPE)
Pureté ou qualité Sans DNase, sans RNase
Quantité 360, 720 réactions
Conditions d’expédition Température ambiante
Espèces Humaine
Nbre de réactions 720 réactions
Volume 360 μl