Learn More
Applied Biosystems™ Essai de référence du numéro de copies TaqMan™, Rnase P humain
Code produit 10514055 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
3000 réactions
750 réactions
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10514055 3000 réactions 1 pièce
10535585 750 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10514055 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4403328
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Essai de référence du numéro de copies TaqMan™, Rnase P humain
  • Les dosages sont effectués avec les dosages du nombre de copies TaqMan™ humains dans une réaction en duplex PCR en temps réel.
  • Utilisé pour détecter et mesurer les variations de nombre de copies (CNV) et des régions plus petites du génome humain.
  • Deux options sont proposées pour les gènes pouvant être utilisés comme gènes de référence endogènes : RNase P et TERT
  • Conçus pour isoler les séquences génomiques dans l’assemblage de référence du génome (version GRCh38) qui sont nécessaires pour l’analyse quantitative relative du nombre de copies cibles.
  • Les dosages du nombre de copies TaqMan™ quantifient les gènes d’intérêt et les normalisent selon un gène de référence endogène connu pour être présent en deux copies dans un génome diploïde.
  • Veuillez noter que les essais de référence du nombre de copies TaqMan™ sont spécifiques à chaque espèce.
  • Les dosages doivent être conservés entre -15°C et -25°C dans l’obscurité.
  • Minimiser les cycles de gel-dégel
Dosage de référence du numéro de copies TaqMan™ RNase P
  • Recommandés comme dosages de référence standards pour les analyses du nombre de copies.
  • Ces essais détectent le composant ARN H1 de la Ribonucléase P (H1RNA) du gène (RPPH1) sur le chromosome 14, cytobande 14q11.2.
  • L’emplacement du dosage est chr.14:20343370 sur la version GRCh38.
  • Il a un amplicon de 87 bp dans l’exon unique du gène RPPH1.
Dosage de référence du nombre de copies TaqMan™ TERT
  • Un dosage de référence alternatif recommandé dans le cas où le dosage RNase P fonctionne mal sur un échantillon.
  • Cela pourrait être dû à des aberrations chromosomiques ou à d’autres problèmes.
  • Ce dosage cible le gène codant la transcriptase inverse de la télomérase (TERT), situé sur le chromosome 5, cytobande 5p15.33.
  • L’emplacement du dosage est chr5:1253257 sur la version GRCh38.
  • Il a un amplicon de 88 bp dans l’exon 16 du gène TERT.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Modification de l’amorce de 3’ Néant
Modification de l’amorce de 5’ Néant
Concentration 20X
Contenu et stockage Kit(s) d’amorce-sonde de contrôle
Méthode de détection Amorce-sonde
Forme Congelé
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Faible
Méthode PCR qPCR
Vitesse de réaction Étalon
Symbole de gène(s) RPPH1
Modification interne de la sonde Extincteur Tamra™ (3’), VIC™ (5’)
Marqueur ou colorant VIC
Gamme de produits TaqMan
Type de produit Dosage configurable
Méthode de purification HPLC
Pureté ou qualité Sans DNase, sans RNase
Quantité 3,000 reactions
Conditions d’expédition Température ambiante
Espèces Humaine
Suffisant pour 3000 réactions
Cible RNase P
Nbre de réactions 3000 réactions