Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Copy Number Reference Assay, mouse, Tfrc
Code produit 13121504 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
3000 réactions
750 réactions
Conditionnement:
750 réactions
750µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
13121504 750 réactions 750 réactions
15305089 3000 réactions 750µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13121504 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4458366
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Dosage de référence du numéro de copie TaqMan™, souris, Tfrc
Mouse TaqMan™ Copy Number Reference Assays are run with predesigned, Custom Plus, and Custom TaqMan™ Copy Number Assays in a duplex, real-time PCR reaction to detect and measure copy number variations in the mouse genome. Mouse TaqMan™ Copy Number Reference Assays are also compatible with the common vector marker and reporter gene predesigned TaqMan™ Copy Number Assays. Two options for genes that can be used as endogenous reference genes in mice are offered: Tfrc and Tert. TaqMan™ Copy Number Reference Assays are designed to unique genomic sequences in the mouse reference genome assembly (NCBI Build 37/mm9) and are required for relative quantitation of copy number targets.
TaqMan™ Copy Number Assays quantitate the gene of interest and normalize to an endogenous reference gene known to be present in two copies in a diploid genome. Please note that TaqMan™ Copy Number Reference Assays are species-specific.
Les dosages de référence du nombre de copies TaqMan™ de souris sont effectués avec les dosages du nombre de copies préconçus, Custom Plus et Custom TaqMan™ dans les réactions en duplex PCR en temps réel afin de détecter et de mesurer les variations du nombre de copies dans le génome de souris.Les dosages de référence du nombre de copies TaqMan™ de souris sont également compatibles avec les dosages du nombre de copies TaqMan™ préçoncus du gène rapporteur et du marqueur de vecteur commun.Deux options sont proposées pour les gènes pouvant être utilisés comme gènes de référence endogènes :Tfrc et Tert.Les dosages de référence du nombre de copies TaqMan™ sont conçus pour les séquences génomiques uniques dans l’ensemble de référence du génome de souris (NCBI Build 37/mm9) et sont nécessaires pour l’analyse quantitative relative du nombre de copies cibles.
Les essais du nombre de copies TaqMan™ quantifient les gènes d’intérêt et les normalisent selon un gène de référence endogène connu pour être présent en deux copies dans un génome diploïde.Veuillez noter que les dosages de référence du nombre de copies TaqMan™ sont spécifiques à chaque espèce.
Tfrc :L’option de gène de référence standard
Les dosages de référence du nombre de copies TaqMan™ possèdent une sonde TAMRA™ marquée par un colorant VIC™ et des amorces sens et antisens spécifiques à une séquence de référence.Les dosages ne sont pas limités par des amorces.
Le dosage de référence du nombre de copies TaqMan™, de souris, Tfrc est recommandé comme dosage de référence standard pour les analyses du nombre de copies chez la souris.Ce dosage détecte le gène récepteur de la transferrine (Tfrc) sur le chromosome 16, cytobande 16qB3.L’emplacement de l’essai est le chr.16:32626732 sur NCBI version 37.Il a un amplicon de 91 bp qui cartographie dans l’exon 17 du gène Tfrc.
Le dosage de référence du nombre de copies TaqMan™, de souris, Tert est un dosage de référence alternatif. Il est recommandé dans le cas où le dosage de Tfrc fonctionnerait mal sur un échantillon en raison d’une aberration chromosomique ou d’autres problèmes.Ce dosage cible le gène de la transcriptase inverse de la télomérase (Tert), situé sur le chromosome 13, cytobande 13qC1.L’emplacement de l’essai est le chr.13:73778992 sur NCBI version 37.Il a un amplicon de 96 bp qui cartographie dans l’intron 8 du gène Tert.
Flux de travail le plus simple disponible
Les dosages du nombre de copies TaqMan™ présentent le flux de travail le plus simple de toutes les méthodes d’analyse CNV actuellement disponibles.Le dosage de test (marqué par colorant FAM™), le dosage de référence (marqué par colorant VIC™), votre échantillon d’ADN et le Master Mix TaqMan™ sont associés et appliqués sur un système PCR en temps réel Applied Biosystems™ en suivant le protocole de dosage du nombre de copies TaqMan™ standard.En moyenne, la mise en place de l’analyse primaire ne prend que 3 à 4 heures (incluant un cycle PCR d’environ 2 heures).
Logiciel d’analyse de données puissant
Le logiciel CopyCaller™ a été spécifiquement développé pour l’analyse des données du dosage du nombre de copies TaqMan™.Ce logiciel gratuit et convivial utilise une interface graphique qui calcule rapidement les nombres de copies possibles pour l’ensemble des échantillons d’un cycle.Il apporte également une valeur de confiance pour chaque appel de nombre de copies et dispose d’une fonction de déviance.
Usage exclusivement réservé à la recherche.Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Modification de l’amorce de 3’ Néant
Modification de l’amorce de 5’ Néant
Concentration 20X
Contenu et stockage Kit(s) d’amorce-sonde de contrôle
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Faible
Méthode PCR qPCR
Vitesse de réaction Étalon
Symbole de gène(s) TFRC
Modification interne de la sonde Extincteur VIC (5’), TAMRA (3’)
Marqueur ou colorant TAMRA, VIC
Gamme de produits TaqMan
Type de produit Dosage de référence du nombre de copies
Quantité 750 reactions
Conditions d’expédition Glace carbonique
Espèces Souris
Cible Tfrc (récepteur de transferrine)
Nbre de réactions 750 réactions