Learn More
TaqMan™ Réactifs de matrice d’ADN TaqMan™
Code produit 15873354 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15873354 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15873354 Fournisseur TaqMan™ Code fournisseur 401970
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Includes
Série de dilution de la courbe standard d’ADN humain, contrôle de l’ADN inconnu, sonde bêta-actine (sonde FAM™), amorce sens bêta-actine et amorce antisens bêta-actine
Fournit les composants nécessaires pour effectuer une série de dilution standard avec le gène bêta-actine en utilisant l’acide nucléique des cellules humaines
Les réactifs de matrice bêta actine TaqMan™ peuvent être utilisés avec les réactifs fondamentaux de PCR TaqMan™ ou les réactifs fondamentaux de PCR SYBR™ Green pour la réaction en chaîne de polymérase (PCR).
  • Les amorces préconçues et les sondes TaqMan™ évitent la préparation des dosages
  • Les recommandations de développement de dosage rapide peuvent minimiser le temps d’optimisation
  • Composants séparés qui offrent une configuration des dosages plus souple
Recommandations exhaustives incluses : Nous avons développé un ensemble exhaustif de recommandations pour garantir une utilisation réussie des réactifs et des instruments PCR en temps réel Applied Biosystems™. Ces directives sont simples et faciles à suivre. De nombreuses variables classiques, comme la concentration de chlorure de magnésium et le protocole de cycle thermique lui-même, ont été standardisées, réduisant considérablement la durée du développement du dosage.
Normalisation intégrée : Tous nos kits de réactifs PCR en temps réel Applied Biosystems contiennent une référence interne passive pour normaliser les fluctuations de fluorescence non liées à la PCR. La normalisation avec une référence interne passive minimise la variabilité de puits-à-puits qui peut avoir toutes sortes de causes, comme des erreurs de pipetage et l’évaporation de l’échantillon. La référence passive est également essentielle à l’obtention de résultats précis lorsque plusieurs sondes (avec différents colorants rapporteurs) sont combinées dans un seul tube.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
Recommended Storage
Store at -20°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Série de dilution de la courbe standard d’ADN humain, contrôle de l’ADN inconnu, sonde bêta-actine (sonde FAM™), amorce sens bêta-actine et amorce antisens bêta-actine. Stockage à -20°C
Description Modification interne de la sonde : FAM (5'), TAMRA Quencher (3')
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Tube
Marqueur ou colorant FAM
Quantité 1 kit
Cible β-actine
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)