Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Drug Metabolism Genotyping Assay
Code produit 10650796 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
150 réactions, Inventaire
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10650796 150 réactions, Inventaire 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10650796 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4362691
Simplifiez votre flux de travail d’expression génique
Utilisez le code promo 27954
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Dosage de génotypage SNP pour le métabolisme des médicaments TaqMan™
TaqMan™ SNP Genotyping Assays make it easy to perform human and mouse SNP genotyping studies with the precision of TaqMan™ reagent-based chemistry. 4.5 million SNP assays are available, including 3.5 million HapMap SNPs, 70,000 cSNPs and 160,000 validated assays.
Les dosages de génotypage du SNP TaqMan™ facilitent la réalisation d’études de génotypage du SNP humain et de souris avec la précision de la chimie basée sur des réactifs TaqMan™ . 4,5 millions de dosages du SNP sont disponibles, notamment 3,5 millions de SNP HapMap, 70,000 cSNP et 160,000 dosages validés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1 tube contenant un mélange de dosages préformulés 20X (2 sondes et 2 amorces).
Conserver entre -15 et -25°C.
Concentration 20X
Type Réactif
Marqueur ou colorant FAM, VIC
Gamme de produits TaqMan
Quantité 150 réactions, Inventaire
Conditions d’expédition Température ambiante
Espèces Humaine
Gène cible Des dosages pour le métabolisme de 220 médicaments et différents gènes de transport sont disponibles
Forme Congelé
compliance-icons
Identifiant produit
  • TaqMan Drug Metabolism Genotyping Assay
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide