Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ EGFR Exon 19 Deletions Assay
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Les tests de détection de mutations TaqMan™ détectent les mutations somatiques dans les gènes associés au cancer. Ces tests sont basés sur la technologie TaqMan™ PCR (castPCR™) spécifique de l’allèle compétitif. Spécifique et sensible, le castPCR™ peut détecter l’ADN muté rare parmi l’ADN de type sauvage.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Description | Test de délétion TaqMan™ EGFR Exon 19, 150 μl, conçu pour éliminer ces limitations et permettre de quantifier avec précision le pourcentage de mutations spécifiques du cancer dans un échantillon. |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Méthode PCR | qPCR |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Type de produit | Test de suppression TaqMan™ EGFR Exon 19 |
| Quantité | 75 reactions |
| Volume | 150 μl |