Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix environnemental TaqMan™ 2.0
Code produit 10575575 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
200 réactions
400 réactions
800 réactions
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10575575 200 réactions 1 pièce
10704407 400 réactions 1 pièce
10085544 800 réactions 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10575575 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4396838
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    776.00€
    689.46€ / 1 pièces
    Économisez 86.54€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le Master Mix environnemental Applied Biosystems™ TaqMan™ 2,0 offre une détection précise des agents pathogènes par PCR en temps réel en présence de taux élevés d’inhibiteurs.
Le mélange maître environnemental Applied Biosystems™ TaqMan™ 2.0 offre une détection précise des pathogènes par PCR en temps réel en présence de taux élevés d’inhibiteurs. Utilisez ce mélange maître pour analyser des échantillons environnementaux, alimentaires et d’autres échantillons complexes.
  • Conçu sur mesure pour des expériences de PCR quantitative en temps réel.
  • Sensibilité inégalée pour les applications complexes, la détection de cibles en faible nombre de copies et la PCR multiplex.
  • Comprend la détection d’agents pathogènes et la quantification de charge virale ⁄ bactérienne.
  • Détection sensible pour la quantification fiable de cibles génétiques abondantes et limitées.
  • Mélange stable pour une manipulation à haut débit.
  • À la réception, conserver entre -15° et -25°C avant la première utilisation, à l’abri de la lumière.
  • Après la première utilisation, conserver entre 2°C et 8°C, à l’abri de la lumière.
Formulation optimisée pour des performances inégalées
Le Master Mix environnemental TaqMan 2.0 est un mélange 2X pratique pour la quantification des cibles, comprenant les éléments suivants :
  • ADN polymérase AmpliTaq Gold™, UP (ultra pure), une ADN polymérase hautement purifiée pour une meilleure détection des cibles bactériennes. Cette enzyme à démarrage à chaud est inactive à température ambiante. Les réactions peuvent donc être préparées sur la paillasse. L’enzyme est activée lors d’un cyclage thermique.
  • Référence interne passive basée sur le colorant exclusif ROX™ pour une analyse précise des données.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Ce Master Mix TaqMan Environmental 2.0 est un mélange 2X pratique dans un flacon de 5 ml qui comprend : ADN polymérase AmpliTaq Gold, UP (ultra pur) et référence interne passive basée sur un colorant ROX exclusif pour une analyse précise des données.
À la réception, conserver entre -15 et -25°C avant la première utilisation, à l’abri de la lumière. Après la première utilisation, conserver entre 2 et 8°C, à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Flacon
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq Gold
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) Système 7000, Système 7300, Système 7500 Fast, Système 7500, Système 7900HT Fast, Système 7900HT, StepOne™, mode standard
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits TaqMan
Type de produit Master Mix de qPCR
Pureté ou qualité UP (Ultra Pure)
Quantité 200 reactions
Conditions d’expédition Glace carbonique
Suffisant pour 200 réactions
À utiliser avec (application) Expression génétique, Génotypage, Détection d’agents pathogènes, Détection des virus
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start intégrée
Nbre de réactions 200 réactions
Type d’échantillon Échantillons environnementaux, nourriture
Volume 5 mL