Learn More
Beschreibung
Le mélange maître environnemental Applied Biosystems™ TaqMan™ 2.0 offre une détection précise des pathogènes par PCR en temps réel en présence de taux élevés d’inhibiteurs. Utilisez ce mélange maître pour analyser des échantillons environnementaux, alimentaires et d’autres échantillons complexes.
- Conçu sur mesure pour des expériences de PCR quantitative en temps réel.
- Sensibilité inégalée pour les applications complexes, la détection de cibles en faible nombre de copies et la PCR multiplex.
- Comprend la détection d’agents pathogènes et la quantification de charge virale ⁄ bactérienne.
- Détection sensible pour la quantification fiable de cibles génétiques abondantes et limitées.
- Mélange stable pour une manipulation à haut débit.
- À la réception, conserver entre -15° et -25°C avant la première utilisation, à l’abri de la lumière.
- Après la première utilisation, conserver entre 2°C et 8°C, à l’abri de la lumière.
Formulation optimisée pour des performances inégalées
Le Master Mix environnemental TaqMan 2.0 est un mélange 2X pratique pour la quantification des cibles, comprenant les éléments suivants :
- ADN polymérase AmpliTaq Gold™, UP (ultra pure), une ADN polymérase hautement purifiée pour une meilleure détection des cibles bactériennes. Cette enzyme à démarrage à chaud est inactive à température ambiante. Les réactions peuvent donc être préparées sur la paillasse. L’enzyme est activée lors d’un cyclage thermique.
- Référence interne passive basée sur le colorant exclusif ROX™ pour une analyse précise des données.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentration | 2X |
| Contenu et stockage | Ce Master Mix TaqMan™ Environmental 2.0 est un mélange 2X pratique dans un flacon de 10 ml qui comprend : ADN polymérase AmpliTaq Gold, UP (ultra pur) et référence interne passive basée sur un colorant ROX exclusif pour une analyse précise des données. À la réception, conserver entre -15 et -25°C avant la première utilisation, à l’abri de la lumière. Après la première utilisation, conserver entre 2 et 8°C, à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Format | Flacon |
| Méthode PCR | qPCR |
| Polymérase | ADN polymérase AmpliTaq Gold |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7000, Système 7300, Système 7500 Fast, Système 7500, Système 7900HT Fast, Système 7900HT, StepOne™, mode standard |
| Colorant de référence passive | ROX (pré-mélangé) |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Mostrar más |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.