Learn More
Applied Biosystems™ Réactifs de contrôles positifs internes exogènes TaqMan™
Code produit 10085164 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
1000 réactions
200 réactions
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10085164 1000 réactions 1 kit
10753447 200 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10085164 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4308321
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Les réactifs de contrôles positifs internes exogènes TaqMan™ contiennent un contrôle positif interne (IPC) pré-optimisé avec des amorces préconçues et une sonde TaqMan™.
  • Les réactifs de contrôles positifs internes exogènes Applied Biosystems™ TaqMan™ contiennent un contrôle positif interne (IPC) préoptimisé avec des amorces préconçues et une sonde TaqMan™.
  • L’IPC peut être inoculé dans des échantillons afin de distinguer les véritables négatifs de cibles de l’inhibition par PCR.
  • Ce kit permet aux utilisateurs d’amplifier de l’ADN cible en faible nombre de copies dans le même tube contenant l’IPC.
  • Bien que les ADN de la cible et de l’IPC puissent avoir un nombre de copies initial différent, la concentration des amorces de l’IPC dans la réaction de PCR est limitante pour que l’efficacité d’amplification de la réaction cible ne soit pas compromise.
  • Les amorces préconçues et les sondes TaqMan™ évitent la préparation des essais.
  • Les recommandations de développement de dosage rapide peuvent minimiser le temps d’optimisation. Composants séparés qui offrent une configuration des dosages plus souple.
  • Les réactifs peuvent être stockés entre 2°C et 4°C s’ils doivent être consommés dans un délai d’un mois.
  • Dans le cas contraire, conserver entre -20°C et -25°C.
Remarque : Il ne s’agit pas d’un kit quantitatif. Il ne doit pas être utilisé pour la normalisation. Au contraire, ce kit est conçu pour distinguer les types de résultats négatifs : un appel négatif pour la séquence cible et un appel positif pour l’IPC indiquent qu’aucune séquence cible n’est présente et un appel négatif pour la séquence cible et un appel négatif pour l’IPC suggèrent une inhibition de la PCR.
Informations sur la commande
Remarque : Il ne s’agit pas d’un kit quantitatif. Il ne doit pas être utilisé pour la normalisation. Au contraire, ce kit est conçu pour distinguer les types de résultats négatifs : une classification négative pour la séquence cible et une classification positive pour l’IPC indiquent qu’aucune séquence cible n’est présente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contient 5 des éléments suivants :
• 1 ml de 10X Exo IPC Mix
• 120 μl de 10X Exo IPC Block
• 200 μl de 50X Exo IPC DNA
Conserver entre -20°C et -25°C. Les réactifs peuvent être stockés à 2–4°C s’ils doivent être consommés dans un délai d’un mois.
Format Tube(s)
GC-Rich PCR Performance Faible
Méthode PCR qPCR
Vitesse de réaction Étalon
Modification interne de la sonde Extincteur Tamra™ (3’), VIC™ (5’)
Gamme de produits TaqMan
Type de produit Réactif de contrôle positif interne exogène
Quantité 1,000 reactions
Suffisant pour 1000 réactions
Nbre de réactions 1000 réactions