Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Advanced Master Mix for qPCR, no UNG
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescrizione
TaqMan Fast Advanced Master Mix delivers accurate quantification and dependability in a short time. It provides best-in-class performance, including the widest quantifiable range, in both single and duplex reactions, even with challenging targets. TaqMan Fast Advanced Master Mix contains AmpliTaq Fast DNA Polymerase, dNTPs with dUTP, ROX dye (passive reference), and optimized buffer components. It is supplied at a 2X concentration. Note: This TaqMan Fast Advanced Master Mix does not contain uracil-N-glycoslyase (UNG).
- Le Master Mix avancé TaqMan Fast offre une quantification et une fiabilité précises en peu de temps. Il offre les meilleures performances de sa catégorie, y compris la plage quantifiable la plus étendue, avec les réactions simples et duplex, même avec des cibles difficiles.
- Le Master Mix TaqMan Fast Advanced contient de l’ADN polymérase AmpliTaq Fast, des dNTP avec dUTP, du colorant ROX (référence passive) et des composants tampons optimisés. Il est fourni à une concentration de 2X. Remarque : Ce Master Mix TaqMan Fast Advanced ne contient pas d’uracile-N-glycosylase (UNG)
- Les meilleures performances de sa catégorie : la sensibilité, la précision, l’échelle dynamique et la spécificité sont meilleures par rapport aux mélanges standard en mode standard
- Développé pour améliorer la stabilité de paillasse : stabilité à température ambiante pendant 72 heures maximum dans des réactions préassemblées
- Optimisé pour le multiplexage : validé pour un duplexage avec des dosages de contrôles positifs internes exogènes et endogènes
- Délais d’exécution raccourcis (—optimisé pour le mode rapide sur des instruments rapides et pour des conditions de cyclage rapide sur des instruments standard
- Transition homogène en expériences : validé avec des dosages TaqMan pour l’expression génétique et les micro-ARN et les micros cartes fluidiques TaqMan
- Stabilité de paillasse pour une manipulation à haut débit et un grand confort
- Pour les utilisateurs aux besoins de rendement moins extrêmes, la stabilité améliorée de ce Master Mix accroît le confort global du flux de travaux dans la mesure où vous n’êtes plus tenus d’exécuter les plaques immédiatement après l’assemblage.
- Le Master Mix TaqMan Fast Advanced a été conçu pour garantir des résultats précis pour les réactions en duplex à l’aide d’un contrôle positif interne. La figure ci-dessous illustre les résultats de la cible expérimentale β-actine (nom du gène : ACTB), qui a été diluée et amplifiée en série dans des réactions à cible unique et des réactions duplex.
Specifica
Specifica
| Concentration | 2X |
| Contenu et stockage | Contient 1 tube (5 ml) de mélange Master Mix TaqMan Fast Advanced 2X suffisant pour 500 réactions Le mélange Master Mix TaqMan Fast Advanced contient l’ADN polymérase AmpliTaq Fast, des dNTP (avec dUTP), du colorant ROX (référence passive) et un tampon optimisé. Conserver à 4°C. |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Forme | Liquide |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | qPCR |
| Polymérase | ADN polymérase AmpliTaq Fast |
| Vitesse de réaction | Rapide ou standard |
| À utiliser avec (équipement) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Pro, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, Applied Biosystems AmpQuest 96 |
| Capacité multiplex | Duplex |
| Vedi altri risultati |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.