Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix for qPCR (No ROX)
Code produit 17896481 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume:
1 x 1 ml
5 x 1 ml
1 x 10 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume Conditionnement
17896481 1 x 1 ml 1 pièce
17806491 5 x 1 ml 5 pièces
17816491 1 x 10 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17896481 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 5555532
 Article restreint
En stock
TaqMan Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX) is designed to enable dye flexibility for multiplexing up to four different RNA/DNA targets for high-throughput RT-qPCR.
TaqMan Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX) is designed to enable dye flexibility for multiplexing up to four different RNA/DNA targets for high-throughput RT-qPCR. The 4X formulation enhances detection of both RNA and DNA viral pathogens, even in the presence of challenging PCR inhibitors. TaqMan Fast Virus master mix is used for sensitive pathogen detection in research samples as well as multiplex gene expression studies with low target input. It has a single-tube format for consistent handling and processing and is ideal for high-throughput workflows, delivering results in <30 minutes.
  • Conçu pour permettre la flexibilité des colorants pour le multiplexage d’un maximum de quatre cibles ARN/ADN différentes pour la RT-qPCR à haut débit.
  • La formulation 4X permet une meilleure détection des agents pathogènes viraux d’ARN et d’ADN, même en présence d’inhibiteurs de PCR difficiles.
  • Le Master Mix TaqMan Fast Virus est utilisé pour la détection d’agents pathogènes sensibles dans les échantillons de recherche ainsi que pour les études d’expression génétique multiplex avec une faible entrée cible.
  • Il a un format à tube unique pour une manipulation et un traitement cohérents.
  • Idéal pour les flux de travail à haut débit, offrant des résultats en moins de 30 minutes.
  • Optimisé pour détecter jusqu’à quatre cibles d’agents pathogènes viraux et d’expression génétique ARN/ADN.
  • Master Mix 4X pour amplifier les cibles d’ARN et d’ADN à des niveaux d’entrée cibles faibles avec six journaux d’échelle dynamique.
  • Formulé pour fonctionner en présence d’inhibiteurs communs de RT-qPCR présents dans le sang, les selles et autres échantillons complexes.
  • La formulation est exempte de colorant ROX pour permettre l’utilisation d’autres colorants dans le canal précédemment utilisé pour mesurer le ROX.
  • Le Master Mix en une étape et à un tube, offre un profil à exécution unique avec l’ARN et l’ADN et permet de combiner facilement des cibles sur une plaque.
  • Augmentation de la vitesse de RT-qPCR sur les instruments rapides et standard.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 4X
Contenu et stockage Contient un tube de 1 ml de mélange Master Mix RT-PCR 4X suffisant pour 200 réactions de 20 μl.
Le Master Mix contient :
• ADN polymérase AmpliTaq Fast pour démarrage à chaud
• Transcriptase inverse MMLV thermostable
• dNTP
• Inhibiteurs de RNase
• Tampon optimisé
Conserver le tube au congélateur (–15 à –25°C).
Méthode de détection Amorce-sonde
Méthode PCR RT-qPCR en 1 étape
Vitesse de réaction Rapide ou standard
À utiliser avec (équipement) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 7 Pro, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System, Roche LightCycler PRO System, Bio-Rad CFX Opus 96 Real-Time PCR System, Applied Biosystems AmpQuest 96
Capacité multiplex Up to 4-plex
Colorant de référence passive Aucun
Quantité 1 x 1 mL
Conditions d’expédition Glace carbonique
Spécificité cible RNA only, Both RNA and DNA
À utiliser avec (application) Expression génétique, Détection des virus, DNA Quantification, Presence/Absence
Thermostabilité Not Applicable
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start intégrée
Nbre de réactions 200 réactions de 20 μL
Type d’échantillon ARN, ADN
Volume 1 x 1 ml
Inhibitor Tolerance (Simple) High