Learn More
TaqMan™ Mélange Master Mix de génotypage TaqMan™
Code produit 10025894 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 10 ml
1 x 50 ml
2 x 10 ml
2 x 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
100mL
20mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10025894 1 x 10 ml 1 pièce
10390065 1 x 1 ml 1 pièce
10610606 2 x 10 ml 20mL
10742877 1 x 50 ml 1 pièce
10239534 2 x 50 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10025894 Fournisseur TaqMan™ Code fournisseur 4371355
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Optimisé pour la détection de fluorescence en point final dans les applications de génotypage de SNP.
  • Des agrégats distincts et des taux de classification élevés pour une discrimination allélique sans ambiguïté
  • Validé avec des dosages de génotypage de SNP TaqMan™
  • Excellente stabilité avant et après la PCR pour une configuration et une analyse à haut débit
  • La taille de la réaction est basée sur un volume de réaction de 50 μl
Peut être utilisé pour un éventail d’applications de génotypage, dont :
  • Études de gènes candidats
  • Validation de médicament cible
  • Études sur des associations de maladies
  • Génétique de populations
  • Cartographie de liaisons
  • Applications agricoles
Performances exceptionnelles d’un mélange optimisé (2X)
Des affectations de génotype précises résultent de la liaison préférentielle de la sonde spécifique à l’allèle à la cible correspondante. Le mélange maître de génotypage TaqMan™ permet la liaison spécifique de la sonde pour atteindre une résolution d’agrégat exceptionnelle. Fonctions clés :
  • ADN polymérase AmpliTaq Gold™, UP (ultra pur) : enzyme à démarrage à chaud automatique conçu pour être actif pendant le cyclage thermique et inactif à température ambiante pour une configuration de réaction facile.
  • Des composants de mélange optimisés qui offrent une excellente spécificité pour la discrimination entre allèles
  • Référence interne passive basée sur le colorant ROX™ exclusif pour une meilleure précision sur les instruments de PCR en temps réel Applied Biosystems™
  • Une seule condition de cyclage thermique pour des résultats homogènes avec les dosages TaqMan™
Validé avec les dosages et les instruments de génotypage TaqMan™ :
  • Le mélange maître de génotypage TaqMan™ a été testé sur l’ensemble des types de dosages de génotypage de SNP TaqMan™ : Dosages de génotypage de métabolisme de médicaments TaqMan™, dosages de génotypage de SNP TaqMan™ et dosages de génotypage de SNP TaqMan™ personnalisés
  • De plus, le Master Mix est validé avec les thermocycleurs et les systèmes de PCR en temps réel Applied Biosystems™
Configuration et analyse à haut débit :
  • La combinaison de plusieurs thermocycleurs à faible coût pour la PCR et d’un seul instrument de PCR en temps réel pour la discrimination allélique rend le génotypage de SNP à haut débit gérable
  • Le Master Mix de génotypage TaqMan™ permet d’améliorer la configuration et l’analyse à haut débit grâce à une excellente stabilité à température ambiante, avant comme après la PCR
  • Cela offre la flexibilité requise pour exécuter de longues expériences, laissées sans surveillance pendant la nuit ou sur un week-end
Discrimination fiable avec des cibles difficiles
  • Les contraintes de conception des amplicons rendent la détection de SNP difficile, en particulier lorsque les cibles contiennent une abondance de régions riches en GC ou en AT
  • Les composants optimisés du Master Mix de génotypage TaqMan™ permettent l’obtention d’agrégats serrés et bien séparés ainsi que des classifications d’allèles plus précises qu’avec d’autres mélanges, même pour les cibles difficiles
Définir la référence du secteur en termes de qualité :
  • Des tests analytiques et fonctionnels approfondis sont effectués pour chaque lot fabriqué de Master Mix de génotypage TaqMan™, ce qui inclut un dosage de génotypage de SNP TaqMan™ et un dosage de génotypage de métabolisme de médicaments TaqMan™
  • Les résultats sont compilés dans un certificat d’analyse informatif, qui est accessible par le biais du site Web Applied Biosystems™ (rechercher “Certificat d’analyse”)
Informations sur la commande
Durée de conservation minimale garantie : 60 jours. Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Fourni à la concentration 2X. Le mélange est optimisé pour le génotypage SNP à l’aide de sondes TaqMan™ et contient de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold™ UP (Ultra Pure), des dNTP sans dUTP, la référence passive 1 et des composants de mélange optimisés. Cette boîte contient un flacon de 10 ml, suffisant pour 400 réactions de volume total 50 µl.
Stockage : 2-8°C
La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse).
Méthode de détection Amorce-sonde
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq Gold
Vitesse de réaction Étalon
Technique Génotypage SNP (basé sur la PCR en temps réel), variation du nombre de copies
À utiliser avec (équipement) Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7
Cible de génotypage Variantes du nombre de copies, SNP (inconnu ou nombreux), enzymes métabolisant les médicaments, SNP (connu)
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits TaqMan
Type de produit Master Mix de génotypage
Pureté ou qualité UP (Ultra Pure)
Quantité 1 x 10 ml
Conditions d’expédition Glace humide
À utiliser avec (application) Génotypage
Fidélité (par rapport à Taq) 2 X
Type d’échantillon ADN (génomique)
Volume 10 mL