Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ GMO Maize 35S Detection Kit, with protocol
Description
- Contient les réactifs nécessaires pour détecter de manière fiable la présence de séquences d’ADN spécifiques à des organismes génétiquement modifiés (OGM) dans les semences, les grains, les aliments transformés et leurs ingrédients
- Le dosage universel détecte et quantifie tous les organismes génétiquement modifiés (OGM) approuvés en Europe et la grande majorité des OGM approuvés dans d’autres pays
- Le dosage de nucléase 5’ fluorogénique à l’aide de sondes TaqMan™ fournit des résultats quantitatifs précis et reproductibles
- Des contrôles complets offrent une grande confiance dans les résultats
- Un logiciel innovant de quantification des OGM permet aux utilisateurs de déterminer rapidement et facilement le pourcentage de teneur en OGM
- Offre la solution complète comprenant la préparation d’échantillons, les instruments, les réactifs, les logiciels d’analyse, le support technique, le service des instruments et l’expertise des OGM
Spécification
Spécification
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7300, système 7500, système à 384 puits AB 7900 HT, StepOne™, mode standard, StepOnePlus™, mode standard |
| Contenu et stockage | Chaque kit contient du mélange d’OGM TaqMan, de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold™, des contrôles positifs et négatifs. Chaque kit contient suffisamment de réactif pour 100 dosages. Stockez tous les composants entre -25 et -15°C. |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Type d’échantillon | Aliments, semences |
| Classe d’organisme cible | Maïs, génétiquement modifié |
| Quantité | 1 kit |
| Gamme de produits | TaqMan |