Learn More
Kit de quantification du maïs OGM TaqMan™
Kit de quantification du maïs OGM TaqMan™
Marque:  ABI Applied Biosystems 4481972
Code nomenclature Nacres: NA.28
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 13522550
  • 1530.00€ / 48 réactions
Expédition estimée: 18-04-2024
Description
Le kit de quantification du maïs d’OGM TaqMan™ est un kit de tests de sécurité alimentaire utilisé pour déterminer le nombre de copies de promoteur P35S présentes dans des organismes génétiquement modifiés par rapport au nombre de copies de maïs présentes dans n’importe quel échantillon d’aliments ou d’aliments pour animaux. Les avantages du kit de quantification du maïs d’OGM Taqman™ par rapport à d’autres produits disponibles sur le marché sont les suivants :
  • Détection efficace — de petits fragments d’ADN grâce à l’utilisation de sondes MGB Taqman™
  • Sensibilité—limite de quantification de 20 copies d’ADN ; limite de détection de 3 copies d’ADN (systèmes de maïs et P355)
  • Flexibilité — adapté aux ADN traités
    Le kit de quantification du maïs d’OGM Taqman™ est efficace pour détecter la présence d’organismes génétiquement modifiés grâce à la quantification du maïs transgénique, basée sur la détection du promoteur P35S. Le succès de la détection de ce promoteur est dû à la présence de cette région de régulation dans la plupart des événements transgéniques. En outre, le kit de quantification du maïs d’OGM Taqman™ contient tous les réactifs nécessaires à la quantification et est optimisé pour une utilisation dans tous les instruments de PCR en temps réel (Applied Biosystems™).
    Le développement et la fabrication de ce kit se font par le biais d’un partenariat avec IMEGEN (Instituto de Medicina Genomica), qui a une longue histoire de recherche et de développement sur les OGM.
    Les autres produits connexes comprennent :
    Kit d’extraction d’OGM
    Kit de sélection pour OGM TaqMan™
    Kit d’évaluation quantitative du soja TaqMan™ Roundup Ready
  • Spécification
    Spécification
    Kit de quantification du maïs d’OGM TaqMan™, il s’agit d’un kit de tests de sécurité alimentaire utilisé pour déterminer le nombre de copies de promoteur P35S présentes dans des organismes génétiquement modifiés par rapport au nombre de copies de maïs présentes dans n’importe quel échantillon d’aliments ou d’aliments pour animaux
    Kit de quantification du maïs OGM TaqMan™
    P35S
    Denrées alimentaires
    Amorce-sonde
    Kit de quantification du maïs OGM TaqMan™
    48 réactions