Learn More
Kit de sélection d’OGM TaqMan™
Code produit 13592540 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
192 réactions
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
13592540 192 réactions 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13592540 Fournisseur ABI Applied Biosystems Code fournisseur 4466334
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Kit de sélection d’OGM TaqMan™
Le TaqMan™ Le kit de dépistage des OGM analyse l'ADN extrait d'échantillons d'aliments et d'aliments pour animaux afin de détecter la présence des principales régions régulatrices transgéniques. Ce kit de PCR en temps réel contient tous les réactifs (à l'exception de l'ADN matrice) nécessaires à la détection des organismes génétiquement modifiés (OGM). De plus, le kit contient un contrôle positif interne (IPC ) pour identifier une éventuelle inhibition de la PCR. Les avantages de Taqman™ Le kit de dépistage des OGM, comparé à d'autres produits disponibles sur le marché, comprend :
  • Flexibilité —OGM détectés dans l'ADN provenant de n'importe quelle source alimentaire ou fourragère
  • Précision —et contrôle positif interne (IPC ) exclut toute inhibition durant le processus qPCR
  • Résultats —rapides fournis en moins de 3 heures.
    TaqMan™ Le kit de dépistage des OGM permet l'amplification multiplexe du contrôle végétal endogène, du contrôle positif interne et des régions régulatrices suivantes :
  • P35S/CaMV
  • TNOS/A. tumefaciens
  • P34S/FMV
    Tous ces éléments permettent la détection d'événements importants tels que le soja MON89788.
    Le TaqMan™ Le kit de dépistage des OGM fournit tous les réactifs nécessaires pour tester 48 échantillons et est optimisé pour une utilisation dans tous les environnements. Applied Biosystems™ Instruments de PCR en temps réel. Et comme il s'agit d'un kit PCR en temps réel, aucune électrophorèse n'est nécessaire. De plus, le kit offre une sensibilité extrêmement élevée, détectant des cibles avec seulement 5 copies d'ADN.
    Le développement et la fabrication de ce kit sont réalisés en partenariat avec IMEGEN, qui possède une longue expérience en matière de recherche et de développement sur les OGM.
    Autres produits connexes :
    Taqman™ Kit de quantification du soja Roundup Ready
    , kit d'extraction d'OGM
    TaqMan™ Kit de quantification du maïs OGM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contient tous les réactifs (à l’exception du modèle d’ADN) nécessaires à la détection des organismes génétiquement modifiés (OGM). Contrôle positif interne (IPC) pour identifier l’inhibition possible de la PCR
Description Kit de dépistage d’OGM TaqMan™, analyse l’ADN extrait d’échantillons de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux pour détecter la présence des principales régions réglementaires transgéniques
Méthode de détection Amorce-sonde
Type de kit Kit de sélection d’OGM TaqMan™
Type de produit Kit de sélection d’OGM TaqMan™
Cible P35 S, TNOS, P34 S et gène de contrôle végétal
Nbre de réactions 192 réactions
Type d’échantillon Denrées alimentaires