Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panel, Fast 96-well
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Le panel Applied Biosystems™ TaqMan™ HPSC Scorecard™ 2X 96w FAST permet de vérifier la pluripotence et la détermination du biais de lignée pour les lignées cellulaires ES et iPS. Chacune des deux plaques de 96 puits contient 94 dosages d’expression génétique TaqMan™ prédéfinis (y compris des contrôles endogènes) séchés dans les puits. Le Master Mix n’est pas inclus dans ce panel. Pour un kit qui combine le panel avec le Master Mix, reportez-vous au kit TaqMan™ hPSC Scorecard™ 2X 96w FAST. Ce produit est également disponible en format 384 puits.
Évaluez une signature génétique complète en une seule expérience simple
Comparez les résultats par rapport à un étalon de référence grâce au logiciel d’analyse hPSC Scorecard™ conjoint
Identifiez les lignées avec un potentiel de différenciation trilinéaire
Évaluez la différenciation inductive spécifiée à une couche germinale
Accédez au contenu validé pour une confiance accrue dans vos résultats
Évaluez une signature génétique complète en une seule expérience simple
Le panel TaqMan™ hPSC Scorecard™ vous permet d’économiser du temps en offrant des dosages pré-plaqués dans un format séché pratique et stable. Ajoutez simplement TaqMan™ Master Mix à votre ADNc d’intérêt et transférez-le sur la plaque de 96 puits à l’aide d’une pipette multicanaux.
Comparez les résultats par rapport à un étalon de référence
Le panel TaqMan™ hPSC Scorecard™ inclut un accès à un logiciel d’analyse exclusif disponible sur le cloud permettant d’afficher et d’exporter des graphiques et des tableaux de résultats, ainsi que de générer des rapports. Le logiciel est compatible avec sept systèmes Applied Biosystems™ qRT-PCR et disponible sans frais supplémentaires.
Identifiez les lignées avec un potentiel de différenciation trilinéaire
Incluez des échantillons de corps embryoïdes (EB) différenciés de façon aléatoire (différenciés pendant au moins 7 jours à l’aide de méthodes EB standard) dans votre analyse et déterminez si vos lignées sont biaisées vers une ou plusieurs des trois couches germinales (endoderme, mésoderme, ectoderme).
Évaluez la différenciation inductive spécifiée à une couche germinale
Le panel contient plus de vingt marqueurs pour chacune des trois couches germinales qui ont été montrées pour répondre comme prévu à la différenciation dirigée dans la culture monocouche. Évaluez rapidement les données de temps de traitement, les conditions de culture et les formulations de milieux pour votre couche germinale d’intérêt avec ce panel unique.
Accédez au contenu validé
Le contenu du panel est basé sur des travaux publiés (Bock et al., Cell 144, 439–452, 2011) et a été validé sur de multiples lignées ES et iPS humaines.
Nous vous offrons :
Le panel TaqMan™ hPSC Scorecard™ 2X 96w FAST comprend :
Deux plaques de 96 puits de 94 dosages d’expression génétique TaqMan™
Deux couvercles de plaques optiques
Évaluez une signature génétique complète en une seule expérience simple
Le panel TaqMan™ hPSC Scorecard™ vous permet d’économiser du temps en offrant des dosages pré-plaqués dans un format séché pratique et stable. Ajoutez simplement TaqMan™ Master Mix à votre ADNc d’intérêt et transférez-le sur la plaque de 96 puits à l’aide d’une pipette multicanaux.
Comparez les résultats par rapport à un étalon de référence
Le panel TaqMan™ hPSC Scorecard™ inclut un accès à un logiciel d’analyse exclusif disponible sur le cloud permettant d’afficher et d’exporter des graphiques et des tableaux de résultats, ainsi que de générer des rapports. Le logiciel est compatible avec sept systèmes Applied Biosystems™ qRT-PCR et disponible sans frais supplémentaires.
Identifiez les lignées avec un potentiel de différenciation trilinéaire
Incluez des échantillons de corps embryoïdes (EB) différenciés de façon aléatoire (différenciés pendant au moins 7 jours à l’aide de méthodes EB standard) dans votre analyse et déterminez si vos lignées sont biaisées vers une ou plusieurs des trois couches germinales (endoderme, mésoderme, ectoderme).
Évaluez la différenciation inductive spécifiée à une couche germinale
Le panel contient plus de vingt marqueurs pour chacune des trois couches germinales qui ont été montrées pour répondre comme prévu à la différenciation dirigée dans la culture monocouche. Évaluez rapidement les données de temps de traitement, les conditions de culture et les formulations de milieux pour votre couche germinale d’intérêt avec ce panel unique.
Accédez au contenu validé
Le contenu du panel est basé sur des travaux publiés (Bock et al., Cell 144, 439–452, 2011) et a été validé sur de multiples lignées ES et iPS humaines.
Nous vous offrons :
Le panel TaqMan™ hPSC Scorecard™ 2X 96w FAST comprend :
Spécification
Spécification
| Type | Panel |
| Format | Plaque à 96 matrices |
| Espèces | Humaine |
| Contenu et stockage | Contenu : Deux plaques de 96 puits contenant chacune le panel de 96 dosages et deux couvercles optiques Stocker à température ambiante. |
| Méthode de détection | Détection amorce-sonde |
| Forme | Séché |
| À utiliser avec (équipement) | QuantStudio™ 12k Flex, StepOne™, mode Fast, Système ViiA™ 7 |
| Comprend | 2 plaques à 96 puits |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Quantité | 96 réactions |
| Afficher plus |