Learn More
Applied Biosystems™ Kit de détection de Brucella spp TaqMan™
Code produit 10249534 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10249534 100 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10249534 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4382423
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1860.00€
    1330.14€ / 1 pièces
    Économisez 529.86€
    28% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Kit de détection de TaqMan™ Brucella spp.
Le kit de détection de Brucella spp. Applied Biosystems™ TaqMan™ utilise la réaction en chaîne de la polymérase (PCR) pour amplifier une séquence cible d’ADN spécifique à un micro-organisme unique et une sonde TaqMan™ pour détecter la séquence amplifiée. Le kit de détection de Brucella spp. TaqMan™ fournit une procédure simple, fiable et rapide qui utilise la réaction en chaîne de la polymérase (PCR) pour amplifier une séquence cible unique à Brucella spp.
  • Réduisez la manipulation des échantillons grâce à un processus en 3 étapes qui utilise un seul format de tube fermé lors de l’étape de PCR.
  • Le système de PCR en temps réel TaqMan™ hautement sensible permet de réduire sensiblement le temps nécessaire pour le pré-enrichissement comparativement aux techniques classiques.
  • Rationalisez votre flux de travail grâce à un protocole standard pour plusieurs organismes.
    3 étapes simples
    Ce kit comporte 3 étapes simples : enrichissement, préparation et exécution des échantillons. Cultivez l’agent pathogène spécifique à partir d’un échantillon sélectionné selon une procédure d’enrichissement standard à l’étape d’enrichissement. À l’étape de préparation des échantillons, isolez l’ADN pour PCR et préparez, mélangez et pipetez les réactions. À la dernière étape, analysez votre échantillon en exécutant une plaque sur l’un de nos systèmes de PCR en temps réel.
    Une solution complète
    Nous proposons une gamme complète de kits de détection d’agents pathogènes TaqMan™ basés sur des conditions de dosage universelles, vous permettant d’exécuter n’importe quelle combinaison de ces dosages dans le même cycle d’échantillons. Associé à nos systèmes de PCR en temps réel, le kit de détection de Brucella spp. TaqMan™ offre une solution à fournisseur unique entièrement intégrée pour identifier Brucella spp.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Mélange de dosage de la Brucella spp. de 300 μl et de 10X, 1 000 μl de contrôle négatif, Master Mix pour PCR 2X Fast et de 1 500 μl ; –20/2 à 8°C.
    Description Kit de détection Brucella spp TaqMan™, 100 réactions, méthode de détection amorce-sonde, colorant FAM™, classe d’organisme cible de la Brucella spp., brucellose, spécifique à la cible, pour les tests de diagnostic
    Méthode de détection Amorce-sonde
    Marqueur ou colorant FAM
    Type de produit Kit de détection de Brucella spp TaqMan™
    Quantité 100 réactions
    À utiliser avec (application) Détection d’agents pathogènes
    Nbre de réactions 100 réactions
    Taille (produit final) 100 rxn(s)