Learn More
Applied Biosystems™ Kit de détection Francisella tularensis TaqMan™
Code produit 10734037 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10734037 100 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10734037 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4382490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2295.00€
    1956.53€ / 1 pièces
    Économisez 338.47€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Kit de détection Francisella tularensis TaqMan™
Le kit de détection du Francisella tularensis TaqMan™ Applied Biosystems™ utilise la réaction en chaîne de la polymérase (PCR) afin d’amplifier une séquence cible d’ADN spécifique au micro-organisme et une sonde TaqMan™ pour détecter la séquence amplifiée. Le kit de détection du Francisella tularensis TaqMan™ offre une procédure simple, fiable et rapide par le biais d’une réaction en chaîne de la polymérase (PCR) afin d’amplifier une séquence cible unique du Francisella Tularensis
  • Réduisez la manipulation des échantillons grâce à un processus en 3 étapes qui utilise un seul format de tube fermé lors de l’étape de PCR.
  • Le système de PCR en temps réel TaqMan™ hautement sensible permet de réduire sensiblement le temps nécessaire pour le pré-enrichissement comparativement aux techniques classiques.
  • Rationalisez votre flux de travail grâce à un protocole standard pour plusieurs organismes.
    3 étapes simples
    Ce kit comporte 3 étapes simples : enrichissement, préparation et exécution des échantillons. Cultivez l’agent pathogène spécifique à partir d’un échantillon sélectionné selon une procédure d’enrichissement standard à l’étape d’enrichissement. À l’étape de préparation des échantillons, isolez l’ADN pour PCR et préparez, mélangez et pipetez les réactions. À la dernière étape, analysez votre échantillon en exécutant une plaque sur l’un de nos systèmes de PCR en temps réel.
    Une solution complète
    Nous proposons une gamme complète de kits de détection d’agents pathogènes TaqMan™ basés sur des conditions de dosage universelles, vous permettant d’exécuter n’importe quelle combinaison de ces dosages dans le même cycle d’échantillons. Combiné à nos systèmes de PCR en temps réel, le kit de détection Francisella Tularensis TaqMan™ offre une solution entièrement intégrée et à fournisseur unique dans le but d’identifier le Francisella tularensis
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Dosage cible 10X Francisella tularensis tul4 300 μl, dosage cible 10X francisella tularensis fopA 300 μl, témoin négatif 1 000 μl, deux tubes de Master Mix PCR 2X Fast 1 500 μl ; –20/2 à 8°C.
    Description Kit de détection TaqMan™ Francisella Tularensis, 100 réactions, méthode de détection par amorce-sonde, type de colorant FAM™, classe d’organisme cible F. Tularensis, tularémie, spécifique à la cible, pour les tests de diagnostic
    Méthode de détection Amorce-sonde
    Marqueur ou colorant FAM
    Type de produit Kit de détection de Francisella tularensis TaqMan™
    Quantité 100 réactions
    Cible Bactéries
    À utiliser avec (application) Détection d’agents pathogènes
    Nbre de réactions 100 réactions
    Taille (produit final) 100 rxn(s)