Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Yersinia pestis Detection Kit
Code produit 10321135 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10321135 100 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10321135 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4382488
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1870.00€
    1549.43€ / 1 pièces
    Économisez 320.57€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Kit de détection de Yersinia pestis TaqMan™
Le kit de détection de pestis Yersinia TaqMan™ Applied Biosystems™ utilise la réaction en chaîne de polymérase (PCR) pour amplifier une séquence cible d’ADN spécifique au micro-organisme unique et une sonde TaqMan™ pour détecter la séquence amplifiée. Le kit de détection de pestis TaqMan™ Yersinia fournit une procédure simple, fiable et rapide qui utilise la réaction en chaîne de polymérase (PCR) pour amplifier une séquence cible unique à Yersinia pestis
  • Réduisez la manipulation des échantillons grâce à un processus en 3 étapes qui utilise un seul format de tube fermé lors de l’étape de PCR.
  • Le système de PCR en temps réel TaqMan™ hautement sensible permet de réduire sensiblement le temps nécessaire pour le pré-enrichissement comparativement aux techniques classiques.
  • Rationalisez votre flux de travail grâce à un protocole standard pour plusieurs organismes.
    3 étapes simples
    Ce kit comporte 3 étapes simples : enrichissement, préparation et exécution des échantillons. Cultivez l’agent pathogène spécifique à partir d’un échantillon sélectionné selon une procédure d’enrichissement standard à l’étape d’enrichissement. À l’étape de préparation des échantillons, isolez l’ADN pour PCR et préparez, mélangez et pipetez les réactions. À la dernière étape, analysez votre échantillon en exécutant une plaque sur l’un de nos systèmes de PCR en temps réel.
    Une solution complète
    Nous proposons une gamme complète de kits de détection d’agents pathogènes TaqMan™ basés sur des conditions de dosage universelles, vous permettant d’exécuter n’importe quelle combinaison de ces dosages dans le même cycle d’échantillons. En association avec nos systèmes de PCR en temps réel, le kit de détection de pestis Yersinia TaqMan™ offre une solution entièrement intégrée et à fournisseur unique pour identifier le pestis Yersinia.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Quantité 100 réactions
    À utiliser avec (application) PCR en temps réel
    Vitesse de réaction Rapide