Description
Un kit très spécifique qui procède à l’analyse quantitative uniquement d’ARNmi matures et pas de précurseurs. Un kit sensible qui conserve les échantillons limités et ne nécessite que 1 à 10 nanogrammes d’ARN total. C’est un dosage RT-PCR rapide, simple et évolutif en deux étapes qui apporte des résultats de qualité élevée en moins de trois heures.
Les composants de ce kit s’utilisent avec l’amorce de transcription inverse fournie avec le dosage TaqMan™ MicroARN pour convertir le miARN en ADNc.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Concentration | 10X |
| Contenu et stockage | Contient un tampon RT 10X, un mélange dNTP avec dTTp (100 M au total), un inhibiteur de RNase (20 U/μl) et une enzyme RT MultiScribe™ (50U/μl) pour 200 réactions. Conserver entre -15 et -25°C. |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | RT-qPCR en 2 étape |
| Vitesse de réaction | Rapide |
| À utiliser avec (équipement) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System |
| Température de réaction optimale | 42°C |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Type de produit | Kit de transcription inverse des micro-ARN |
| Afficher plus |