Learn More
TaqMan™ Kit de transcription inverse micro-ARN TaqMan™
Artikelnummer. 10268364 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Suffisant pour:
1000 réactions
200 réactions
Packungsgröße:
1000 réactions
200 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Suffisant pour Packungsgröße
10268364 1000 réactions 1000 réactions
10146854 200 réactions 200 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10268364 Lieferant TaqMan™ Lieferanten-Nr. 4366597
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Fournit les composants nécessaires pour 200 réactions optimales dans les dosages de micro-ARN TaqMan™.
Un kit très spécifique qui procède à l’analyse quantitative uniquement d’ARNmi matures et pas de précurseurs. Un kit sensible qui conserve les échantillons limités et ne nécessite que 1 à 10 nanogrammes d’ARN total. C’est un dosage RT-PCR rapide, simple et évolutif en deux étapes qui apporte des résultats de qualité élevée en moins de trois heures.
Les composants de ce kit s’utilisent avec l’amorce de transcription inverse fournie avec le dosage TaqMan™ MicroARN pour convertir le miARN en ADNc.
Bestellinformation
Conditions d’expédition :Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Concentration 10X
Contenu et stockage Contient un tampon RT 10X, un mélange dNTP avec dTTP (100 mM au total), un inhibiteur de RNase (20 U/μl) et une enzyme RT MultiScribe™ (50 U/μl) pour 1 000 réactions. Conserver entre -15 et -25°C.
Méthode de détection Amorce-sonde
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR RT-qPCR en 2 étape
Vitesse de réaction Rapide
Température de réaction optimale 42°C
Gamme de produits TaqMan
Type de produit Kit de transcription inverse des micro-ARN
Quantité 1,000 reactions
Transcriptase inverse MultiScribe™
Conditions d’expédition Glace carbonique
Suffisant pour 1000 réactions
À utiliser avec (application) Analyse de micro-ARN
Fidélité (par rapport à Taq) 10 X
Type de produit final ADNc
Nbre de réactions 1000 réactions
Format de réaction Composants séparés
Type d’échantillon ARN
Taille (produit final) 200 bp ou moins
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.