Learn More
Applied Biosystems™ Kit de purification ABC de micro-ARN TaqMan™ - panel humain A
Code produit 13433119 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
40 préparations
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13433119 40 préparations 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13433119 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4473087
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Kit de purification ABC de micro-ARN TaqMan™ - panel humain A
Utilisez le kit de purification ABC du micro-ARN TaqMan™ pour purifier le micro-ARN de haute qualité provenant de types d’échantillons sanguins ou d’autres types d’échantillons difficiles sans produits chimiques dangereux.
  • Flux de travail simple et rapide grâce à des billes magnétiques Dynal™ conjuguées à des oligonucléotides
  • Petite entrée d’échantillon : les volumes typiques vont de 10 μl pour les échantillons de sang à 50 μl pour les échantillons de sérum et de plasma
  • Les inhibiteurs de RT-PCR couramment présents dans les échantillons sanguins sont facilement lavés
  • Il n’est pas nécessaire d’utiliser des produits chimiques dangereux comme le phénol, le chloroforme, le réactif de Trizol™ ou l’isothiocyanate de guanidine
    Purification simple et rapide du micro-ARN
    Le kit de purification ABC du micro-ARN TaqMan™ (capture de microbilles anti-micro-ARN) contient des tampons et des microbilles magnétiques pour l’isolement par tube unique de micro-ARN spécifique à partir de petites entrées de tous les types d’échantillons humains, y compris le sang, le sérum, le plasma, les échantillons FFPE, les tissus solides, les cellules cultivées et la salive en 75 minutes (voir flux de travail, Figure 1).
    Panel humain A et panel humain B
    Le kit de purification ABC de micro-ARN TaqMan™ est proposé en deux configurations : Panel humain A et panel humain B Les microbilles de chaque kit sont des Dynabeads™ superparamagnétiques covalemment liés à un ensemble unique de 377 oligonucléotides anti-miARN pour chaque panel correspondant aux dosages contenus dans les cartes A et B de micro-ARN à dosage humain TaqMan™. Le processus d’isolement des micro-ARN repose sur l’hybridation des micro-ARN avec les oligonucléotides anti-micro-ARN correspondants attachés aux microbilles. Des listes complètes de micro-RNA isolées par les panneaux peuvent être trouvées dans le protocole du kit de purification ABC de micro-ARN TaqMan™ (ci-dessous).
    Analyse de micro-ARN
    Les micro-ARN isolés à l’aide du kit de purification ABC de micro-ARN TaqMan™ sont prêts pour la conversion en ADNc et l’analyse en aval par PCR quantitative à l’aide de dosages de micro-ARN TaqMan™ à tube unique (individuel) ou des cartes A et B de micro-ARN à dosage humain TaqMan™. La figure 2 donne des exemples des données qui peuvent être obtenues à partir de micro-ARN isolés à partir de divers types d’échantillons à l’aide du kit de purification ABC de micro-ARN TaqMan™.
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage 2°C à 8°C
    Description Kit de purification ABC de micro-ARN de panel humain A TaqMan™, 40 préparations, liquide, technologie d’isolement de billes magnétiques, espèces humaines, système Dynabeads™, sang, cellules, FFPE et échantillons fixes, échantillons liquides, produit fina micro ARN, temps de purification de 75 minutes, conserver entre 2 et 8°C
    Buffer Tampon de lyse, Tampon ABC, Tampons de lavage 1 et 2, Tampon d’élution
    Isolation Technology Microbille magnétique
    Espèces Humaine
    Type d’échantillon Sang, cellules, Cultures cellulaires, FFPE et échantillons fixés, Échantillons liquides (p. ex. sérum), Plasma, Salive, Sérum, Tissu, tissu (FFPE), Test de grossesse urinairek, sang total (spécifique)
    Type de produit final micro-ARN
    À utiliser avec (application) PCR quantitative en temps réel (qPCR), analyse de microARN, extraction d’ARN, analyse de miARN et d’ARN non codant, purification et analyse d’ADN et d’ARN, ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, analyse de miARN et d’ARN non codant, isole
    Comprend Tampon de lyse, tampon ABC, tampon de lavage 1, tampon de lavage 2, tampon d’élution, tubes LoBind de 1,5 ml
    Type d’emballage 1/boîte
    Type de produit Kit de purification TaqMan™ Human Panel A miRNA ABC
    Quantité 40 préparations
    Température (métrique) 2°C à 8°C
    Forme Liquide