Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Mutation Detection Assay with castPCR™ Technology
GREENER_CHOICE
Code produit 13345384 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Référence génétique (75 réactions), inventoriée
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13345384 Référence génétique (75 réactions), inventoriée 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13345384 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4465807
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Propulsé par la PCR TaqMan™ (technologie castPCR™) spécifique de l’allèle compétitive pour détecter et mesurer les mutations somatiques dans les gènes associés à la recherche sur le cancer.
La technologie castPCR est très spécifique et sensible et peut détecter de rares quantités d’ADN muté dans un échantillon contenant de grandes quantités d’ADN normal de type sauvage. Ces dosages sont compatibles avec différents types d’échantillons, tels que les lignées cellulaires, les échantillons de tissus enrobés de paraffine et fixés avec de la formaline (FFPE) et les échantillons de tissus frais congelés.
La PCR TaqMan compétitive et spécifique à l’allèle utilise une amorce spécifique à l’allèle pour la détection des allèles mutants qui concurrence un oligonucléotide de blocage des MGB pour supprimer le fond de type sauvage.
  • Plus grande spécificité : conçu pour bloquer le type sauvage et amplifier uniquement le mutant
  • Sensibilité accrue : conçu pour détecter les mutations somatiques jusqu’à 1 cellule cancéreuse dans 1000 cellules normales
  • Flux de travail plus rapide : 3 heures de l’échantillon au résultat
  • Détectez plusieurs types de mutations : détectez les mutations de nucléotides simples et multiples et l’insertion/délétion (indels)
  • Large plage dynamique et excellente efficacité de la PCR : les dosages montrent au moins 4 logs de plage dynamique et une efficacité moyenne de 100 % ± 10 %
  • Flux de travail simple et rapide : comme les autres dosages TaqMan, il faut généralement 3 heures de l’échantillon aux résultats, avec un temps de manipulation minimum
Informations sur la commande
Expiration après 2 ans à compter de la date de fabrication. Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10X
Contenu et stockage 1 tube contenant un Mix 10X d’amorces PCR non marquées et une sonde TaqMan MGB
Conserver entre -15 et -25°C.
Méthode de détection Amorce-sonde
Forme Congelé
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Vitesse de réaction Rapide
Gamme de produits TaqMan
Type de produit Dosage de détection des mutations
Quantité Référence génétique (75 réactions), inventoriée
Conditions d’expédition Température ambiante
Fidélité (par rapport à Taq) 10 X
Volume 150 μl